MilliporeSigma
AMBH996F2BA0
Ambeed, Inc.
6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazol-6-ol
Se connecter pour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme
A propos de cet article
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.14
Numéro MDL:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Iupac Name
6,7-dihydro-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazol-6-ol
Inchi Code
1S/C6H8N2O/c9-5-3-6-7-1-2-8(6)4-5/h1-2,5,9H,3-4H2
Clé InChI
OLXNUSXUUWAEGE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry, 2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1378606-06-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1378606-06-4.html