MilliporeSigma
AMBH9A7E9B56
Ambeed, Inc.
6-(3-(4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl)propoxy)quinoline-4-carboxylic acid
Se connecter pour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme
A propos de cet article
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
415.49
Numéro MDL:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Iupac Name
6-(3-(4-(tert-butoxycarbonyl)piperazin-1-yl)propoxy)quinoline-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C22H29N3O5/c1-22(2,3)30-21(28)25-12-10-24(11-13-25)9-4-14-29-16-5-6-19-18(15-16)17(20(26)27)7-8-23-19/h5-8,15H,4,9-14H2,1-3H3,(H,26,27)
Clé InChI
KBBYDJRXNXHGLM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry, 2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2370952-96-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/2370952-96-6.html