MilliporeSigma
Passer à
CIAH987EB5B4
ChemScene LLC (Preferred Partner)
4,4,4-Trifluoro-1-(p-tolyl)butane-1,3-dione
Synonyme(s) :
(2Z)-4,4,4-trifluoro-3-hydroxy-1-(4-methylphenyl)-2-buten-1-one
pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C11H9O2F3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.19
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C11H9F3O2/c1-7-2-4-8(5-3-7)9(15)6-10(16)11(12,13)14/h2-5H,6H2,1H3
Inchi Key
WRZMHTIRFOFFPY-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Storage temp.
Store at room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Boiling Point
269.9C at 760 mmHg
Melting Point
44-46C
Density
1.252±0.06g/cm3