MilliporeSigma
CIAH987EC4A4
ChemScene LLC (Preferred Partner)
N,N'-(R)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diylbis[N'-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]thiourea]
Se connecter pour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme
A propos de cet article
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
826.73
Numéro MDL:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
pb
676.4+-65.0 C at 760 mmHg
Pf
132-134 C
Iupac Name
1,1'-([1,1'-binaphthalene]-2,2'-diyl)bis(3-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)thiourea)
Inchi Code
1S/C38H22F12N4S2/c39-35(40,41)21-13-22(36(42,43)44)16-25(15-21)51-33(55)53-29-11-9-19-5-1-3-7-27(19)31(29)32-28-8-4-2-6-20(28)10-12-30(32)54-34(56)52-26-17-23(37(45,46)47)14-24(18-26)38(48,49)50/h1-18H,(H2,51,53,55)(H2,52,54,56)
Clé InChI
OMOQSDHNLKLWHK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4C, protect from light, stored under nitrogen
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1005003-43-9.html
Boiling point
676.4+-65.0 C at 760 mmHg
Melting Point
132-134 C
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements