MilliporeSigma
ENAH30469962
Enamine
3-tert-butyl-3-azabicyclo[3.3.1]nonan-9-ol
Synonyme(s) :
3-tert-butyl-3-azabicyclo[3.3.1]nonan-9-ol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.32
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C12H23NO/c1-12(2,3)13-7-9-5-4-6-10(8-13)11(9)14/h9-11,14H,4-8H2,1-3H3
Inchi Key
COOVPSNCROLCRH-UHFFFAOYSA-N