MilliporeSigma
ENAH30499074
Enamine
4-[(piperidin-1-yl)methyl]benzaldehyde
Se connecter pour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme
A propos de cet article
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.28
Numéro MDL:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Iupac Name
4-(1-piperidinylmethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C13H17NO/c15-11-13-6-4-12(5-7-13)10-14-8-2-1-3-9-14/h4-7,11H,1-3,8-10H2
Clé InChI
WWBOSCKXPMBVLG-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1197068