MilliporeSigma
JWPH3249C91F
J & W Pharmlab LLC
Biphenyl-2-yl-hydrazine hydrochloride
Se connecter pour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme
A propos de cet article
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.7
Numéro MDL:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Iupac Name
2-hydrazino-1,1'-biphenyl hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H12N2.ClH/c13-14-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;/h1-9,14H,13H2;1H
Clé InChI
XXKKAYKULLKATO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in the Freezer
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R0341S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R0341S