MilliporeSigma
234397
Complement C5a, His·Tag , Human, Recombinant, E. coli
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352202
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Level
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
234397-100UNUG04061839402720
234397-10MG04061839402737
234397-1MG04061839402744
234397-100UG04055977200171