Kits de tests colorimétriques et titrimétriques
Nos tests visuels et leurs accessoires permettent de mesurer rapidement et avec précision tous les principaux paramètres d'analyse de l'eau sur place : pH, ammonium, demande biologique en oxygène (DBO), carbonate, dureté totale et résiduelle, nitrate, nitrite, phosphate et oxygène. Nos kits sont très stables et peuvent être conservés jusqu'à trois ans à une température comprise entre 15 et 25 °C. Contrôlez facilement la qualité de votre eau ! Restez dans les valeurs autorisées ou en dessous des seuils avec nos solutions de tests colorimétriques et titrimétriques MQuant®.
Produits
Ressources connexes
- Brochure: Compact Laboratory for Water Testing
The MQuant® Compact Laboratory for Water Testing contains all the reagents and auxiliaries necessary for the determination of the parameters of most relevance in connection with the assessment of the quality of water bodies. The Compact Laboratory is suited for numerous applications, for example for monitoring the quality of waters, for supporting analyses in connection with the biological assessment of waters, and also in the academic and teaching fields.
- Brochure: Soil Testing for Cannabis Growers: applications
Cannabis is suspected to have originated in central Asia and it has been used for its alleged healing properties for millennia. Nowadays, research studies have advanced our knowledge on the multiple and complex properties of its different constituents. In the development of any final cannabis product, assured quality and accuracy are key.
- Analyses de l'eau, de l'environnement, des aliments et des boissons
The One Stop Shop for Water, Environmental, and Food & Beverage Analysis with our trusted Supelco® products at your fingertips. Conducting water, environmental, and food & beverage analyses are complex, requiring numerous products and instruments. We created a NEW, easy-to-navigate catalog to help you quickly find everything required for your measurements. Organized by product type as well as by type of workflow.
Color-disk comparator tests for high to medium concentrations
MQuant® pour les concentrations élevées à moyennes sont basés sur le principe de la transmittance de la lumière plus un blanc d'échantillon, ce qui permet d'analyser même les échantillons d'eau turbides et légèrement colorés sans autre préparation. Le disque coloré à dix niveaux du comparateur est fabriqué en plastique extrêmement résistant, ce qui garantit sa durabilité et sa facilité d'utilisation dans les zones industrielles impliquant des environnements humides et mouillés. Notre gamme de comparateurs à disque coloré convient aux analyses des eaux souterraines et de surface, de l'eau potable, des boissons, de l'eau industrielle, de l'eau de chaudière et des eaux usées.
Méthodes et tests titrimétriques et colorimétriques pour les concentrations moyennes
La gamme de kits de tests colorimétriques et titrimétriques MQuant® pour les concentrations moyennes comprend à la fois des tests titrimétriques et des tests colorimétriques. Dans un test titrimétrique, l'échantillon est titré jusqu'à ce qu'il change de couleur et le nombre de gouttes consommées jusqu'au point de retournement est compté, ou bien la valeur de l'échelle est lue sur une pipette pour déterminer la concentration du paramètre testé. Dans le cas d'un test colorimétrique, les réactifs sont ajoutés à l'échantillon, ce qui entraîne une réaction colorée. La concentration est déterminée en faisant correspondre la couleur à une valeur de couleur sur une référence colorimétrique. Nos kits de tests colorimétriques et titrimétriques MQuant® sont principalement utilisés pour l'analyse de l'eau dans l'aquaculture, la limnologie, les tests environnementaux et également dans les cours d'école.
Color-Card comparator tests for very low and medium concentrations
Color-Card comparator tests is based on a comparison of the reaction color of the sample with the blank sample through a color scale. Cette méthode permet de déterminer des concentrations de l'ordre du ppb. La plus grande longueur de trajet et la conception spéciale du comparateur MQuant® permettent d'obtenir ces sensibilités de mesure particulièrement élevées. Notre système de comparateur à cartes de couleurs MQuant® pour les concentrations très faibles à moyennes trouve des applications dans l'analyse de l'eau potable, des eaux souterraines, de l'eau propre et minérale, et dans la production d'eau.
Laboratoire compact pour l'analyse de l'eau
Le laboratoire compact MQuant® pour l'analyse de l'eau vous permet de mesurer rapidement tous les principaux paramètres des eaux de surface stagnantes ou courantes et d'évaluer avec précision la qualité actuelle de l'eau à l'aide de méthodes d'essai simples et rapides. Des paramètres tels que la mesure du pH, la teneur en ammonium, la demande biologique en oxygène (DBO), la dureté carbonatée, la dureté totale, la dureté résiduelle, les nitrates, les nitrites, les phosphates et la teneur en oxygène peuvent être déterminés à l'aide du laboratoire compact MQuant®. Il contient les tests les plus importants dans un kit pratique, et des packs de recharge économiques sont proposés pour chaque paramètre.
MQuant.
Vous n'avez pas de compte ?Pour le confort de nos clients, cette page a fait l’objet d’une traduction automatique. Nous nous sommes efforcés de garantir l’exactitude de cette traduction automatique. Toutefois, la traduction automatique n’est pas parfaite. Si vous n’êtes pas satisfait du résultat de la traduction automatique, veuillez vous référer à la version anglaise.