MilliporeSigma
Filtres stérilisants Millipore®
L'image montre une femme en blouse blanche, travaillant avec un flacon de réception contenant un liquide rouge, qui est relié à un autre flacon retourné dans une unité de filtration Stericup.
® de petits et grands volumes pour la culture cellulaire, la préparation de réactifs pour le stockage de longue durée et autres applications. Pour les chercheurs souhaitant filtrer de petits volumes (1-200 ml), nous avons aussi les filtres pour seringue Millex®.
Consultez notre offre de produits ci-dessous ou cliquez pour en savoir plus sur le filtre convenant le mieux à votre volume d'échantillon :
CATÉGORIES LES PLUS DEMANDÉES
Produits
Afficher 1-20 sur 54
Changer de vue
Afficher 1-20 sur 54
Comparer
Numéro du produit
Nom du produit
Description du produit
Tarif
Vous avez consulté les résultats 1-20 sur 54
Ressources produits apparentées
Page 1 sur 2
L'image montre deux unités de filtration Steriflip. Celle de gauche est transparente avec une partie supérieure en forme de tube, celle de droite est munie d'un entonnoir. Les deux contiennent un liquide orange Les inhalateurs de ce type sont généralement utilisés pour administrer un traitement directement dans les poumons en cas de maladies telles que l'asthme ou la BPCO.
Filtres Steriflip®
Compatibles avec les tubes à centrifuger de 50ml, les filtres Steriflip® permettent de s'affranchir de l'étape de transfert de liquide en s'intégrant directement dans le tube à échantillon. Pour procéder à la filtration, il suffit de fixer l'unité sur un tube à centrifuger de 50 ml contenant votre échantillon, de le retourner et d'appliquer le vide. Le filtrat est directement recueilli dans le tube de 50 ml fixé à l'unité de filtration. Le système est disponible avec trois membranes différentes :
  • Les membranes en polyéthersulfone (PES) Millipore® Express® sont idéales pour les applications nécessitant une filtration en continu. sont idéales pour les applications nécessitant une faible adsorption protéique et donnent de meilleurs débits avec les solutions visqueuses.
  • Les membranes en PVDF Durapore® offrent la plus faible adsorption protéique disponible, et conviennent particulièrement bien aux applications de transposition à l'échelle supérieure.
  • Les membranes en trame de nylon sont parfaitement adaptées à l'élimination des grosses particules. 
Voir les produits Steriflip®
.
L'image montre un ensemble de quatre unités de filtration transparentes contenant différents niveaux de liquides colorés. Chaque unité porte des étiquettes blanches ou bleues, indiquant probablement une marque commerciale.
Filtres stérilisants Stericup® Quick R
Lorsqu'il est crucial de stériliser par filtration de manière fiable des milieux et des tampons, les laboratoires du monde entier font confiance aux unités Stericup®. La gamme complète de matériaux de filtre membrane, de dimensions de pores et de volumes de filtration a fait des filtres Stericup® le leader de la filtration pour la culture cellulaire et autres applications où la stérilité joue un rôle essentiel. Les unités de filtration sous vide de nouvelle génération Stericup® Quick Release intègrent des innovations ergonomiques qui améliorent la facilité d&.apos;utilisation et optimisent la filtration, tout en protégeant vos cultures de cellules vitales grâce aux membranes Millipore® haute performance particulièrement fiables.
  • Membranes de pointe avec une sélection de matériaux et de dimensions de pores optimisée pour chaque application
  • Adsorption protéique réduite et faible rétention des fluides, pour réduire au minimum la perte des réactifs et des protéines critiques
  • Filtres Millipore Express®PLUS en PES testés sur les cellules souches, pour protéger vos milieux de culture
Voir les produits Stericup® Quick Release
.
L'image montre trois unités de filtration Stericup® E de tailles différentes portant le logo M avec un col fileté.
Filtres stérilisants respectueux de l'environnement Stericup® E
Notre engagement pour le développement durable nous a poussés à concevoir une unité de filtration qui aide les laboratoires à devenir "verts" ;, sans compromettre la stérilité. Les filtres Stericup® E et Steritop® E se fixent directement sur les flacons de milieu du commerce, ce qui permet de s'affranchir de l'entonnoir en plastique et de réduire jusqu'à 48 % la quantité de déchets plastiques, sans compter la baisse significative des impacts en termes d'emballage, de transport et de stockage qui l'accompagne.
  • Moins de plastique à jeter
  • Moins de déchets dangereux
  • Plus d'espace de stockage dans le laboratoire 
Voir les produits Stericup® E
.
L'image semble correspondre à une unité de filtration Sterivex™ et présente une seringue raccordée à un filtre avec une cloche de remplissage. La seringue porte des graduations et la cloche de remplissage est une option.
Filtres Sterivex
Vous pouvez stériliser par filtration des volumes allant jusqu'à 2000 ml grâce aux unités de filtration Sterivex™ fonctionnant sous pression. Avec trois membranes au choix et diverses options de raccords de sortie, les filtres Sterivex™ peuvent s'intégrer à quasiment toutes les procédures et peuvent distribuer le produit filtré dans pratiquement n'importe quel récipient de stockage. Les filtres Sterivex™ fonctionnent avec les pompes péristaltiques, les seringues ou les récipients sous pression et suppriment le risque de contamination associé à la décantation et au pipetage.
  • Fonctionnent avec divers dispositifs sous pression, notamment les seringues, les pompes péristaltiques et les récipients sous pression
  • Disponibles en plusieurs types de membrane pour s& apos;adapter aux besoins variés de l'utilisateur.apos;adapter aux besoins variés de vos applications, et avec des capacités allant jusqu'à 2 l
    • Membrane en PES Millipore Express de 0,22 µm, pour une stérilisation par filtration avec les débits les plus élevés
    • Membrane en PVDF Durapore® de 0,22 µm, pour la stérilisation de solutions aqueuses avec une très faible adsorption protéique
    • Membrane en PVDF Durapore® de 0,45 µm, pour la clarification de solutions aqueuses
Voir les produits Sterivex™
.
L'image semble représenter un montage de laboratoire, destiné à une expérience scientifique ou à un procédé chimique. Il se compose d'un flacon rond à fond plat contenant un liquide rouge, avec un couvercle circulaire bleu (l'unité Stericap ™), relié à un tuyau.
Unités de filtration pour flacon Stericap
Les unités de filtration universelles pour flacon Stericap™ permettent de filtrer rapidement des fluides sous vide directement dans des flacons compatibles. Même les solutions visqueuses sont filtrées efficacement sans générer d'obstruction  ; ces filtres sont donc particulièrement bien adaptés aux milieux supplémentés en sérum. Les unités de filtration Stericap™ sont compatibles avec les flacons et autres contenants conçus pour résister au vide et présentant un col d'un diamètre intérieur de 20 à 67 mm, et offrent une polyvalence, une capacité et un débit de filtration maximaux.
  • Membrane en PES Millipore Express® PLUS, pour les débits les plus rapides et une faible adsorption protéique
  • S'adaptent sur n'importe quel flacon résistant au vide et d'un diamètre de 20 à 67 mm, pour une polyvalence maximale
  • Capacité à filtrer de gros volumes, pour réduire les étapes de préparation
  • Bouton permettant de réguler facilement le débit, pour transférer aisément le filtre d'un flacon à l&apos ;autre, sans avoir besoin de casser le vide
  • Sans contaminants cytotoxiques ni substances pyrogènes, pour des cultures cellulaires saines et les applications aval critiques
Voir les produits Stericap™ 
L'image semble représenter un système de filtration d'eau, dans lequel un filtre avec cloche de remplissage relié à un tuyau est positionné au-dessus d'un flacon en verre.
Unités de filtration Steripak
Les unités de filtration Steripak™ sont conçues pour la filtration sous pression à grande échelle de milieux de culture tissulaire avec ou sans supplément de sérum. Ces filtres sont prévus pour un usage unique et ne sont pas autoclavables.  ; Les unités Steripak™ existent en deux volumes maximum, pour filtrer jusqu'à 10 l ou 20 l de fluide. Les deux tailles sont équipées de membranes Millipore Express® de 0,22 µm de dimension de pores à haut débit et à faible adsorption protéique. Les unités sont livrées stériles et prêtes à être connectées à une pompe ou un récipient sous pression.
  • Membrane en PES Millipore Express® PLUS, pour les débits les plus élevés avec une faible adsorption protéique
  • Unités de filtration à grande échelle pour les plus hauts débits fonctionnant sous pression, pour réduire la durée de filtration des grands volumes
  • Capacités optimisées de 10l et 20 l, pour un maximum d'options de filtration à l'échelle du laboratoire
  • Évent à actionnement manuel sur le dessus, pour empêcher les chutes de débit dues aux poches d'air
  • Cloche de remplissage, pour un environnement de remplissage plus propre autour de l'ouverture du réceptacle
Voir les produits Steripak™
.
Connectez-vous pour continuer
Vous n'avez pas de compte ?
Pour le confort de nos clients, cette page a fait l’objet d’une traduction automatique. Nous nous sommes efforcés de garantir l’exactitude de cette traduction automatique. Toutefois, la traduction automatique n’est pas parfaite. Si vous n’êtes pas satisfait du résultat de la traduction automatique, veuillez vous référer à la version anglaise.