MilliporeSigma
Catalyseurs à transfert de phase
Les catalyseurs de transfert de phase (PTC) jouent un rôle essentiel dans l'avancement de la synthèse organique. Ils permettent des réactions efficaces entre des réactifs dans des phases non miscibles, telles que les solvants organiques et les solutions aqueuses. En reliant ces environnements, les PTC augmentent la réactivité et l'accessibilité des nucléophiles qui, autrement, resteraient non réactifs ou peu solubles dans des conditions étalons. Cette approche innovante transforme les méthodes de synthèse traditionnelles, permettant aux chimistes d'obtenir des vitesses de réaction plus élevées, une meilleure sélectivité et des rendements supérieurs.
Nous proposons une large gamme de catalyseurs de transfert de phase, notamment à base d'ammonium, de phosphonium, d'éther couronne et de cryptand. Nos PTC de haute qualité facilitent diverses réactions chimiques et constituent des outils indispensables pour les chercheurs et les fabricants dans les domaines des produits pharmaceutiques, agrochimiques et chimiques spécialisés. Découvrez notre sélection pour améliorer vos processus de synthèse et stimuler l'innovation et l'efficacité dans votre laboratoire ou votre environnement de production.
Produits
Afficher 1-20 sur 301
Changer de vue
Afficher 1-20 sur 301
Comparer
Numéro du produit
Nom du produit
Description du produit
Tarif
Classification
Catalyseurs à base d'ammonium pour la substitution nucléophile :
Les sels à base d'ammonium quaternaire font partie des catalyseurs de transfert de phase (PTC) les plus largement utilisés en synthèse organique. Ils facilitent les réactions entre les espèces ioniques et les substrats organiques en transférant les anions réactifs de la phase aqueuse vers la phase organique. Parmi les exemples courants, on peut citer le bromure de tétrabutylammonium, le chlorure et l'hydrogénosulfate.
Ces catalyseurs sont très efficaces dans les réactions de substitution nucléophile, d'alkylation, d'oxydation et d'estérification. Ils apportent une valeur ajoutée significative dans des processus tels que la synthèse de produits pharmaceutiques, agrochimiques et polymères, où des conditions douces et une sélectivité élevée sont importantes. Les PTC à base d'ammonium favorisent la chimie verte en réduisant les solvants dangereux et en permettant des réactions à des températures plus basses.
Catalyseurs à base de phosphonium pour les réactions de Wittig et d'oléfination :
Les sels de phosphonium combinent une forte capacité de transfert de phase avec une stabilité thermique et chimique supérieure, ce qui permet des processus difficiles de formation de liaisons C-C, la chimie de l'oléfination et d'autres transformations basiques ou sensibles à la température. Parmi les exemples courants, on peut citer le bromure de tétrabutylphosphonium et les dérivés du triphénylphosphonium.
Ils sont largement utilisés dans les réactions de Wittig pour la formation de liaisons carbone-carbone, les substitutions nucléophiles et les réactions de polymérisation. Leur capacité à résister à des conditions difficiles les rend adaptés à des applications industrielles telles que la synthèse de produits chimiques spécialisés et la production de matériaux avancés. Les PTC à base de phosphonium présentent également une excellente solubilité dans les milieux organiques, ce qui garantit un transfert de phase efficace et des vitesses de réaction améliorées.
Éthers couronnes et cryptands pour la complexation des ions métalliques :
Les éthers couronnes et les cryptands sont des ligands macrocycliques qui se lient aux cations métalliques, améliorant ainsi la solubilité des sels inorganiques dans les solvants organiques. Les éthers couronnes courants tels que le 18-couronne-6 et le dibenzo-24-couronne-8 complexent sélectivement les ions de métaux alcalins comme le potassium et le sodium, facilitant ainsi le transfert d'ions dans la phase organique.
Alors que les éthers couronnes améliorent l'appariement des ions et la réactivité, les cryptands, avec leurs structures cavitaires tridimensionnelles, offrent une encapsulation des cations beaucoup plus forte et plus complète. Cette séquestration plus efficace des cations métalliques entraîne la génération d'« anions nus », ce qui améliore considérablement la nucléophilie et la réactivité dans les milieux organiques. Par conséquent, les cryptands sont particulièrement importants pour les réactions nécessitant des anions hautement réactifs, notamment les réactions de substitution nucléophile, de formation de liaisons C-X, d'oxydation et de polymérisation impliquant des sels inorganiques. Leur force de liaison et leur sélectivité supérieures les rendent particulièrement précieux pour les réactions qui exigent un contrôle précis dans des conditions douces et bien définies. Outre la chimie organique synthétique, les cryptands trouvent des applications dans la chimie analytique, l'électrochimie et les études avancées de reconnaissance moléculaire.
PTC spécialisés et chiraux pour la synthèse asymétrique :
L'« autre » famille de PTC comprend les sels d'onium chiraux, les liquides ioniques et les systèmes macrocycliques utilisés pour la synthèse asymétrique, les solvants verts, les processus électrochimiques et les applications spécialisées au-delà des PTC étalons. Ces catalyseurs prennent en charge des transformations avancées, notamment l'alkylation énantiosélective, l'oxydation et les réactions de couplage.
Les liquides ioniques et les PTC à base de tensioactifs appartiennent à ce groupe et offrent des avantages tels que la recyclabilité et un impact environnemental réduit. La synthèse pharmaceutique, les produits chimiques fins et les processus durables utilisent de plus en plus ces catalyseurs innovants pour gagner en efficacité et en sélectivité. Leur polyvalence garantit leur compatibilité avec un large éventail de substrats et de conditions de réaction, ce qui favorise la recherche de pointe et les applications industrielles.
Ressources connexes
Connectez-vous pour continuer
Vous n'avez pas de compte ?
Pour le confort de nos clients, cette page a fait l’objet d’une traduction automatique. Nous nous sommes efforcés de garantir l’exactitude de cette traduction automatique. Toutefois, la traduction automatique n’est pas parfaite. Si vous n’êtes pas satisfait du résultat de la traduction automatique, veuillez vous référer à la version anglaise.