MilliporeSigma
Filtres à centrifuger
Des dispositifs de filtration peuvent être utilisés pour concentrer de petits ou de grands volumes d'échantillons biologiques et environnementaux en préparation d'un traitement ou d'une analyse ultérieur(e). Au moment du choix, il convient de tenir compte de plusieurs propriétés des filtres :  
  • MWCO ou PMNL : En général, le seuil de coupure moléculaire (MWCO pour molecular weight cut off) ou poids moléculaire nominal limite (PMNL) d'un filtre membrane doit être compris entre la moitié et le tiers de la taille de la protéine cible à retenir.
  • Matériau du filtre : Les membranes en cellulose régénérée présentent une faible adsorption protéique et un faible taux d'extractibles, permettant une récupération élevée des échantillons protéiques et biologiques. Les membranes en PVDF hydrophile se caractérisent par une très faible adsorption protéique et sont utilisées pour clarifier des solutions contenant des protéines. Les membranes en PTFE hydrophile sont très résistantes et typiquement utilisées pour clarifier des solutions aqueuses. Les membranes en polyéthersulfone (PES) offrent des débits élevés pour une filtration plus rapide. Les membranes en acétate de cellulose sont hydrophobes et peuvent nécessiter un pré-mouillage pour être utilisées avec les échantillons aqueux. Les membranes en nylon présentent une adsorption protéique supérieure, mais ont une résistance chimique plus élevée et un taux d'extractibles inférieur.
  • Volume de travail : Les dispositifs de filtration à centrifuger ont des volumes de départ spécifiés et peuvent généralement accueillir des volumes d'échantillon de 0,5 ml à 70 ml. Les dispositifs de filtration sous pression peuvent accueillir des volumes plus importants de 50 ml à > 400 ml.
  • Volume final : De nombreux dispositifs de filtration utilisent une zone d'arrêt de concentration pour prévenir tout assèchement de l'échantillon. Le volume final dans le dispositif peut être utilisé pour déterminer le facteur de concentration.
Produits
Afficher 1-20 sur 80
Changer de vue
Afficher 1-20 sur 80
Comparer
Numéro du produit
Nom du produit
Description du produit
Tarif
Vous avez consulté les résultats 1-20 sur 80
Filtres à centrifuger avec membrane en cellulose régénérée 
Filtres à centrifuger Microcon® pour des volumes < 0,5 ml
Les filtres à centrifuger Microcon® sont conçus pour concentrer et dessaler des solutions de protéines ou d'acides nucléiques de faible volume (≤ 0,5 ml) en utilisant une membrane en cellulose régénérée Ultracel® à faible adsorption. Avec des taux de récupération typiques > 95 %, la centrifugation en sens inverse vous permet de maximiser vos récupérations, même avec les volumes d'échantillons les plus faibles. 
Filtres à centrifuger Amicon® Ultra pour des volumes de 0,5 ml à 15 ml
Les filtres à centrifuger Amicon® Ultra permettent une concentration, un dessalage, une dialyse ou une diafiltration rapide d'échantillons de 0,5 ml à 15 ml, favorisant des récupérations d'échantillon élevées, même avec des échantillons dilués grâce à l'ultrafiltration. Ces dispositifs de filtration utilisent des membranes en cellulose régénérée (RC) Ultracel® pour une faible adsorption protéique et une récupération élevée grâce à une zone d'arrêt de concentration évitant d'assécher l'échantillon. Les filtres sont proposés avec des poids moléculaires nominaux limites (PMNL) de 3 kDa, 10 kDa, 30 kDa, 50 kDa et 100 kDa. Une sélection de dispositifs qualifiés pour le diagnostic in vitro (IVD) est également disponible. 
  • Amicon® Ultra-0,5 : volumes d'échantillon < 500 µl 
  • Amicon® Ultra-2 : volumes d'échantillon < 2 ml 
  • Amicon® Ultra-4 : volumes d'échantillon < 4 ml 
  • Amicon® Ultra-15 : volumes d'échantillon < 15 ml 
Filtres à centrifuger Centricon® Plus pour des volumes de 15 ml à 70 ml
Les filtres à centrifuger Centricon® Plus-70 sont conçus pour le traitement rapide de solutions biologiques aqueuses dans des volumes allant de 15 ml à 70 ml avec > 90 % de récupération. Les filtres Centricon® concentrent la plupart des solutions de 70 ml en 350 μl en seulement 25 minutes, et sont couramment utilisés pour concentrer des éluats de colonne de chromatographie, des anticorps monoclonaux, et des protéines et virus issus de surnageants de cultures cellulaires. 
Filtres à centrifuger avec membrane en PVDF hydrophile
Filtres à centrifuger Ultrafree® avec membrane en PVDF hydrophile Durapore®
Les unités de centrifugation Ultrafree® sont utilisées pour éliminer les particules et les précipités des échantillons aqueux. Ces unités de filtration rapide offrent des performances hautement reproductibles en matière de récupération des échantillons. Nos filtres à centrifuger Ultrafree® avec membranes microporeuses en PVDF Durapore® sont disponibles en versions stérile et non stérile, avec des dimensions de pores de 0,1 µm, 0,22 µm, 0,45 µm, 0,65 µm et 5 µm pour des volumes de travail de 0,5 ml et 2 ml. 
Filtres à centrifuger avec membrane en PTFE hydrophile
Filtres à centrifuger Ultrafree® avec membrane en PTFE hydrophile
Les unités de centrifugation Ultrafree® avec membrane en PTFE hydrophile peuvent être utilisées pour éliminer des particules et des précipités d'échantillons aqueux ou à base de solvants. Nos filtres à centrifuger Ultrafree® avec membranes microporeuses en PTFE hydrophile sont disponibles en version non stérile, avec des dimensions de pores de 0,22 µm et 0,45 µm pour des volumes de travail de 0,4 ml et 2 ml. 
Filtres à centrifuger avec membrane en polyéthersulfone (PES)
Filtres à centrifuger Microcon® avec membrane en PES Biomax®  
Les filtres à centrifuger Microcon® sont conçus pour concentrer et dessaler des solutions de protéines ou d'acides nucléiques de faible volume (≤ 0,5 ml) en utilisant notre membrane en PES Biomax®. Avec des taux de récupération typiques > 95 %, la centrifugation en sens inverse vous permet de maximiser vos récupérations, même avec les volumes d'échantillons les plus faibles. 
Concentrateurs à centrifuger Vivaspin®
Les concentrateurs à centrifuger par ultrafiltration Vivaspin® sont conçus avec une membrane verticale qui offre des débits et des récupérations élevés. Une technologie d'arrêt de concentration prévient tout assèchement des échantillons et permet une récupération directe du concentrat sans re-centrifugation supplémentaire. Ils offrent une large gamme de MWCO de 2 kDa – 0,2 μm. Les membranes en PES à débits élevés offrent une récupération du rétentat de > 90 %. 
  • Vivaspin® 500 : volumes d'échantillon de 100 µl à 500 µl 
  • Vivaspin® 2 : volumes d'échantillon de 0,4 ml à 2 ml 
  • Vivaspin® 4 : volumes d'échantillon de 2 ml à 15 ml 
  • Vivaspin® 6 : volumes d'échantillon de 2 ml à 6 ml 
  • Vivaspin® 20 : volumes d'échantillon de 5 ml à 20 ml 
Concentrateurs Spin-X® Corning®
Les concentrateurs à centrifuger par ultrafiltration Spin-X® de Corning® offrent une procédure simple en une seule étape pour concentrer ou dessaler des protéines et autres biomolécules avec une récupération de 90 %, voire meilleure. Une zone d'arrêt de concentration intégrée élimine le risque de centrifuger jusqu'à l'assèchement. Des membranes en polyéthersulfone (PES) à faible adsorption sont disponibles en cinq seuils de coupure moléculaires (MWCO) : 5 000, 10 000, 30 000, 50 000 et 100 000 Da. 
Dispositifs d'ultrafiltration à centrifuger Centrisart® I
Les dispositifs à centrifuger Centrisart® I ont été développés pour l'ultrafiltration de petits volumes (≤ 2,5 ml) de liquides très visqueux ou contenant des particules tels que les échantillons de sérum et de sang. Une conception unique permet l'ultrafiltration dans le sens inverse de la force centrifuge. Cela minimise le colmatage de la membrane, même avec les solutions fortement chargées en particules ou les échantillons de lysats cellulaires. 
Filtres à centrifuger avec membrane en acétate de cellulose
Filtres tubes à centrifuger avec membrane en acétate de cellulose CoStar® Spin-X® de Corning®
Ces filtres tubes à centrifuger sont disponibles avec une membrane en acétate de cellulose (CA) de 0,22 μm ou 0,45 μm de dimensions de pores. La capacité de l'unité de filtration est de 500 µl. 
  • Les membranes en acétate de cellulose (CA) offrent des débits élevés et une faible adsorption protéique. 
  • Filtrez par centrifugation pour éliminer les bactéries, les particules ou les cellules des liquides, pour la préparation d'échantillons avant HPLC et pour l'élimination d'ADN des gels d'agarose ou d'acrylamide. 
  • À utiliser dans n'importe quelle microcentrifugeuse standard à rotor à angle fixe à une FCR jusqu'à 16 000 × g. 
Filtres à centrifuger avec membrane en nylon
Filtres tubes à centrifuger avec membrane en nylon CoStar® Spin-X® de Corning®
Ces filtres tubes à centrifuger en polypropylène sont disponibles avec une membrane en nylon (NY) de 0,22 μm ou 0,45 μm de dimensions de pores. La capacité de l'unité de filtration est de 500 µl. 
  • Les membranes en nylon (NY) sont naturellement hydrophiles, dépourvues de tensio-actifs et offrent les taux d'extractibles les plus faibles. 
  • Leurs applications comprennent l'élimination de bactéries, particules ou cellules des liquides, la préparation d'échantillons avant HPLC et l'élimination d'ADN des gels d'agarose ou d'acrylamide. 
  • À utiliser dans n'importe quelle microcentrifugeuse standard à rotor à angle fixe à une FCR jusqu'à 16 000 × g. 
Dispositifs à centrifuger pour mieux récupérer les échantillons issus d'écouvillons
Dispositifs Spin+Collect™ Isohelix
Le dispositif Spin+Collect™ de la marque Isohelix accroît les rendements en échantillon provenant des écouvillons et autres matériaux. Ce dispositif maintient fermement l'écouvillon ou tout autre matériau tout en exposant une surface maximale pour la première étape d'élution ou de lyse de l'échantillon. Un microtube à centrifuger de 1,5 ml est ensuite adapté comme bouchon, puis retourné pour la centrifugation et la libération finale de tout échantillon piégé dans la matrice. 
Connectez-vous pour continuer
Vous n'avez pas de compte ?
Pour le confort de nos clients, cette page a fait l’objet d’une traduction automatique. Nous nous sommes efforcés de garantir l’exactitude de cette traduction automatique. Toutefois, la traduction automatique n’est pas parfaite. Si vous n’êtes pas satisfait du résultat de la traduction automatique, veuillez vous référer à la version anglaise.