MilliporeSigma
Papiers filtres
Papiers filtres Whatman® pour les analyses qualitatives et quantitatives
Couramment utilisés en analyse quantitative et qualitative, les papiers filtres doivent correspondre parfaitement à l'application et être choisis en fonction de leurs caractéristiques physiques. Il existe de nombreux matériaux, tailles, types et grades de papier filtre, disponibles pour une variété d'applications. Les papiers filtres Whatman® utilisent uniquement des matières premières de la plus haute qualité pour une reproductibilité et une uniformité élevées. Les papiers filtres en cellulose Whatman® sont fabriqués à partir d'ouate de coton de haute qualité qui est traitée pour atteindre une teneur en α-cellulose > 98 %. Une vaste sélection de papiers filtres Whatman® est disponible pour répondre aux besoins de nombreuses applications de laboratoire. Un papier filtre pré-plissé (plié) est également disponible pour des raisons de commodité.
Produits
Afficher 1-20 sur 575
Changer de vue
Afficher 1-20 sur 575
Comparer
Numéro du produit
Nom du produit
Description du produit
Tarif
Papier filtre qualitatif Whatman®
Les papiers filtres qualitatifs correspondent à ce que la plupart des utilisateurs considèrent comme des papiers filtres d'usage général, conçus pour une utilisation dans les séparations analytiques et les techniques analytiques qualitatives pour la détermination et l'identification des particules, contaminants et composants de matériaux. Les papiers qualitatifs sont classés par grades en fonction de diverses propriétés, notamment l'épaisseur, le poids et la rétention des particules. Les grades de papiers qualitatifs les plus courants sont 1-6, 595, 597, 598 et 602 ; ils ont des applications dans de multiples industries.
Papier filtre quantitatif Whatman®
Les papiers filtres quantitatifs sont conçus pour la préparation d'échantillons et l'analyse gravimétrique et sont typiquement sélectionnés sur la base du niveau de résistance superficielle et de teneur en cendres requis par la procédure de filtration. Les papiers quantitatifs sont traités à l'acide pour réduire la teneur en cendres, souvent jusqu'à moins de 0,01 %. Cette faible teneur en cendres est utile pour les analyses quantitatives. Après filtration ou recueil de l'échantillon, le papier filtre peut être enflammé et brulé, laissant très peu de résidus qui pourraient interférer dans les mesures en aval.
  • Papiers filtres sans cendres : teneur nominale de 0,007 % de cendres pour les grades 40 à 44 et une teneur typique de 0,01 % pour les grades 589 ; filtres très purs adaptés à une large gamme de procédures de filtration analytique critiques.
  • Filtre papier renforcé à faible teneur en cendres : teneur nominale de 0,015 % de cendres ; traité avec un acide fort pour éliminer les métaux à l'état de traces et produire une résistance chimique et une résistance après mouillage élevées ; particulièrement adapté à la filtration de Buchner dans laquelle la surface solide et lisse du filtre facilite la récupération des précipités.
  • Papier filtre renforcé sans cendres : teneur nominale de 0,005% de cendres ; renforcé à l'acide pour lui donner une résistance chimique et une résistance après mouillage élevées avec une teneur en cendres extrêmement faible ; la surface robuste de ces filtres les rend adaptés à une large gamme de procédures de filtration critiques.
Papier de transfert et de chromatographie Cytiva™ :
Le papier 3MM CHR de Whatman® est le papier de transfert le plus utilisé au monde. Papier d'épaisseur moyenne (0,34 mm), il est abondamment utilisé en électrophorèse pour soulever les gels de séquençage et utilisé par les chercheurs qui font des Southern, northern et western blots. Le papier 3MM CHR est maintenant disponible dans les tailles les plus utilisées. GB005 est un papier hautement absorbant épais (1,5 mm) recommandé pour les applications dans lesquelles un nombre réduit de couches de papier de transfert doit assurer une capacité élevée, incluant le transfert semi-sec de protéines. GB003 est un papier de transfert d'usage général (0,8 mm) fabriqué à partir de matières premières pures avec un pouvoir absorbant élevé, utilisé comme support de gel à membrane. Ce papier épais est recommandé pour la lyse/dénaturation de transferts de colonies ou de plaques et les western blots.
  • Cellulose pure produite entièrement à partir de linters de coton de la plus haute qualité, sans additifs d'aucune sorte. Garantit qu'aucune contamination ne se produira lors des étapes de transfert.
  • Fabriqué et testé spécifiquement pour les techniques de chromatographie et de transfert. Cela garantit la capacité d'imbibition par capillarité et l'uniformité de la capillarité qui sont importantes pour obtenir des transferts propres et réguliers lors du blotting.
  • Le papier 3MM CHR de Whatman® est considéré comme le standard de l'industrie pour les procédures de blotting.
  • Disponible en feuilles de différentes tailles pratiques, découpées aux dimensions des membranes de transfert et des gels les plus prisés. Prêt à l'emploi pour une utilisation directe, supprime les variations d'une feuille à l'autre.