Filtres pour seringue
Les filtres pour seringue sont des dispositifs à usage unique contenant une membrane utilisés pour l'élimination des impuretés particulaires dans des échantillons de liquides ou de gaz avant analyse par des méthodes comme l'HPLC, la chromatographie ionique, la chromatographie en phase gazeuse, l'ICP ou les tests de dissolution. Une filtration adéquate des échantillons améliore la qualité et la cohérence des résultats analytiques, et réduit le temps d'immobilisation des instruments. Les filtres pour seringue jetables sont communément employés pour filtrer rapidement et efficacement. La sélection doit s'opérer en fonction de l'application. Les filtres pour seringue stériles sont utilisés pour stériliser des solutions ou clarifier des solutions stériles, tandis que les filtres pour seringue non stériles s'emploient pour la filtration en général et la purification d'échantillon. Les filtres pour seringue sont classés selon deux caractéristiques essentielles (la membrane et le support). Ces deux caractéristiques doivent être compatibles avec l'application et la solution à filtrer. Les membranes des filtres pour seringue sont sélectionnées en fonction de leur composition, du diamètre du filtre et de la dimensions de pores, tandis que les supports sont choisis en fonction de l'application finale sur la base de leur composition et de leur format.
Pour en savoir plus :
Produits
Ressources produits apparentées
- Filtres à seringue Millex®
Optez pour les filtres à seringue Millex®: formats stériles et non stériles. Large membrane, options de boîtier pour HPLC, UHPLC, compatibilité avec les tests de dissolution.
Filtres pour seringue Millex®
Se caractérisant par une perte d'échantillon réduite en raison d'un volume mort minimal, les filtres pour seringue Millex® sont idéalement adaptés à une utilisation dans diverses applications, notamment en préparation d'échantillons avant HPLC, en filtration d'antibiotiques et d'additifs pour la culture tissulaire, et dans les tests de dissolution. Notre procédé de fabrication contrôlé garantit la fiabilité des performance des filtres. Nos dispositifs stériles sont fournis avec un certificat de qualité. Disponibles dans de nombreuses options de membrane et de support, les filtres pour seringue Millex® sont compatibles avec une variété de solvants et de types d'échantillons.
- Conçus pour la filtration stérilisante et non stérilisante de petits volumes (1-200 ml)
- Fabriqués avec les membranes de haute qualité Millipore®
- Disponibles en 4 mm, 13 mm, 25 mm, 33 mm et 50 mm de diamètre
- Le volume mort minimal réduit la perte d'échantillon
- Membranes à faible taux d'extractibles et faible adsorption disponibles en options
Filtres seringue Whatman®
- Les filtres seringue Puradisc® de Whatman® associent qualité premium et économie, et sont adaptés à la filtration rapide et efficace d'échantillons jusqu'à des volumes de 100 ml.
- Les filtres seringue Puradisc® Aqua de Whatman® sont spécialement conçus pour la filtration d'échantillons environnementaux avant analyse de la DCO et du COD (carbone organique dissous). Les membranes utilisées dans ces dispositifs sont pré-lavées avant assemblage pour réduire le niveau de carbone organique.
- Les filtres seringue UNIFLO de Whatman® sont des dispositifs de filtration jetables, destinés à éliminer les substances solides des échantillons liquides avant analyses telles que HPLC et spectrophotométrie UV/Vis. Ils sont disponibles avec un choix de membranes en 0,2 μm ou 0,45 μm de dimensions de pores, se caractérisent par un support surmoulé en polypropylène, et sont proposés en versions stérile et non stérile.
- Les filtres seringue ReZist® de Whatman® sont spécialement conçus pour être résistants aux solvants organiques. Ces filtres conviennent parfaitement à la clarification de solvants organiques agressifs.
- Les filtres seringue Spartan® de Whatman® permettent la filtration reproductible de solutions organiques et aqueuses pour la préparation d'échantillons de chromatographie liquide haute performance et ultra haute performance (HPLC et UHPLC). Pour une uniformité d'un lot à l'autre, ces filtres sont testés, et l'absence de substances absorbant les UV à des longueurs d'onde de 210 et 254 nm avec de l'eau, du méthanol et de l'acétonitrile, est certifiée.
- Les filtres seringue Roby de Whatman® sont spécialement conçus pour les systèmes de filtration automatisés. La conception du support en polypropylène garantit une circulation fluide entre le plateau tournant de stockage et le site de filtration.
- Les filtres seringue Anotop® de Whatman® se caractérisent par une membrane en oxyde d'aluminium Anopore® inorganique dans un support en polypropylène et sont spécialement conçus pour la préparation d'échantillons avant une analyse par chromatographie ionique ou HPLC. Ces dispositifs garantissent de très faibles niveaux de relargage d'anions pour les tests de chromatographie ionique.
- Les filtres seringue Whatman® GD/X sont des filtres haute viscosité qui incorporent un préfiltre pour permettre la filtration de matériel visqueux, dense ou autrement difficile à filtrer avec une teneur élevée en matières solides, comme les échantillons en analyses environnementales et alimentaires.
- Les filtres seringue jetables Whatman® GD/XP, modification de la gamme GD/X, utilisent un empilement de préfiltres en polypropylène, ce qui rend le GD/XP apte à filtrer les échantillons qui requièrent une analyse des ions inorganiques.
Filtres seringue Corning®
Les filtres seringue non stériles certifiés HPLC sont disponibles avec des membranes en nylon, en cellulose régénérée ou en polytétrafluoroéthylène (PTFE) dans un support en polypropylène pour une résistance chimique supplémentaire. Les filtres seringue stériles testés pour la culture tissulaire sont disponibles avec des membranes en PES, cellulose régénérée ou acétate de cellulose sans tensioactif dans des supports en polypropylène ou copolymère d'acrylique. Le plus grand filtre d'un diamètre de 50 mm possède une membrane en PTFE et un support en polypropylène avec des raccords cannelés ; il est idéal pour filtrer les solvants agressifs et les gaz et pour les applications nécessitant un évent stérile des gaz. Parce que leur membrane est hydrophobe, ils sont également parfaits pour protéger les lignes de vide et les pompes.
Filtres sans seringue Mini-UniPrep® de Whatman®
Les filtres sans seringue Mini-UniPrep® de Whatman® constituent un moyen plus rapide et plus simple d'éliminer les particules des échantillons en cours de préparation avant une analyse en Chromatographie Liquide Haute Performance (HPLC) ou Chromatographie Liquide Ultra Haute Performance (UHPLC). Mini-UniPrep® est un dispositif de filtration pré-assemblé, constitué d'une chambre d'une capacité de 0,4 ml et d'un piston. Le piston contient une membrane de filtration à une extrémité et un bouchon/septum pré-fixé à l'autre. Le piston est pressé à travers l'échantillon dans la chambre extérieure et la pression positive force le filtrat à passer dans le réservoir du piston. L'air s'échappe par l'orifice évent jusqu'à ce que l'anneau de verrouillage soit engagé, constituant un joint étanche à l'air. En quelques secondes, le Mini-UniPrep® peut être placé sur n'importe quel dispositif capable de contenir des fioles de 2 ml pour injection dans votre instrument. Le dispositif Mini-UniPrep® est conçu pour s'adapter à n'importe quel passeur d'échantillons automatique acceptant 12 fioles de 32 mm. Sinon, le septum peut être percé avec une aiguille et l'échantillon aspiré pour être injecté manuellement dans un analyseur. À utiliser avec la robotique standard sur des instruments HPLC avec des aiguilles sensibles, permettant des rendements élevés. Pour une utilisation en analyse par HPLC/UHPLC, dans les analyses d'échantillons composites, la précipitation de protéines, les tests de solubilité, les tests de dissolution et la filtration d'échantillons.