MilliporeSigma
Filtres à gaz et à évent
Filtres à air ou à ventilation, formats cartouche et capsule pour ventilation stérile
Filtres à cartouche et à capsule Aervent® pour les gaz et les évents
Le choix du filtre à gaz est guidé par la position du filtre, le dimensionnement, la stérilisation et la nécessité d'un test d'intégrité. Nos filtres à air stérilisants sont disponibles sous forme de cartouches et de capsules à usage unique et sont accompagnés de la documentation dont vous avez besoin pour vous conformer aux exigences réglementaires. Chaque filtre de qualité stérilisante est soumis à un test d'intégrité au cours de sa fabrication.
Pour vous aider à choisir le bon filtre pour votre processus, contactez-nous.
Produits
Afficher 1-20 sur 53
Changer de vue
Afficher 1-20 sur 53
Comparer
Numéro du produit
Nom du produit
Description du produit
Tarif
Vous avez consulté les résultats 1-20 sur 53
Options de stérilisation par gaz ou par filtre d'évent
Compatible GammaCompatibilité autoclave & ; vapeur en place
Millipore Express® filtres SPG
  • Compatible avec la stérilisation Gamma 0.2 µm PES* membrane capsule filtres
  • Pour la filtration des gaz & ; ventilation dans les applications à usage unique
*PES : polyéthersulfone
**PTFE : polytétrafluoroéthylène
Filtres Aervent®
  • Stérilisation 0.2 µm PTFE** membrane capsule & ; cartouche filtres
  • Pour la filtration des gaz qui exigent une rétention bactérienne validée
Filtres Aerex®
  • Stérilisation 0.2 µm PTFE** à membrane filtres
  • Option économique pour la rétention des bactéries et des virus dans les flux gazeux humides
  • Millipore Express® SPG (Sterile Phobic Gamma) les filtres à capsules contiennent une membrane hydrophobe de 0,2 μm en polyéthersulfone (PES) de qualité stérilisante. Ces filtres compatibles gamma constituent le choix privilégié pour les applications de filtration de gaz et de ventilation à usage unique.
  • Aervent® Les filtres à capsule et à cartouche contiennent une membrane hydrophobe de 0,2 µm en polytétrafluoroéthylène (PTFE) de qualité stérilisante et sont recommandés pour les étapes de ventilation critiques qui nécessitent des capacités de rétention bactérienne et virale validées. Nos capsules Aervent®-50, plus petites, sont conçues pour les applications de ventilation d'air et de conduites de gaz à petite échelle qui nécessitent un filtre capable d'éliminer les particules et les micro-organismes d'une taille supérieure à 0,2 µm. Ces filtres peuvent être stérilisés par traitement en autoclave.
  • Aerex® Les filtres à cartouche contiennent une membrane en polytétrafluoroéthylène (PTFE) de 0,2 μm de qualité stérilisante et constituent une option économique pour l'élimination des bactéries et des virus dans les flux de gaz humides. Ces filtres peuvent être stérilisés par traitement en autoclave.
Conformité
Tous les filtres Millipore Express®, Aervent® et Aerex®  ;sont conçus, développés et fabriqués conformément à un système de gestion de la qualité approuvé par un organisme d'enregistrement accrédité selon la norme ISO 9001 relative aux systèmes de qualité, et sont accompagnés d'un certificat de qualité.
Ressources connexes
Page 1 sur 2
Connectez-vous pour continuer
Vous n'avez pas de compte ?
Pour le confort de nos clients, cette page a fait l’objet d’une traduction automatique. Nous nous sommes efforcés de garantir l’exactitude de cette traduction automatique. Toutefois, la traduction automatique n’est pas parfaite. Si vous n’êtes pas satisfait du résultat de la traduction automatique, veuillez vous référer à la version anglaise.