Porte-filtres et systèmes de filtrage des virus
En savoir plus
Produits
Viresolve® Pro/Pro+ Magnus Holders for Viresolve® Pro Solution
Les supports Magnus Viresolve® sont conçus pour le traitement de grands volumes. Le support Viresolve® Pro Magnus Holder est conçu pour faire fonctionner le dispositif Viresolve® Pro seul, tandis que le support Viresolve® Pro+ Magnus Holder est conçu pour faire fonctionner le dispositif Viresolve® Pro Magnus couplé aux dispositifs Viresolve® Pro Magnus Shield ou Shield H.
- Chargement et déchargement rapides et faciles
- Aucun contact avec le produit
- Encombrement réduit du support grâce à l'orientation verticale
- Tiges de plusieurs longueurs pour des installations de différentes tailles
- Simple système hydraulique manuel
Viresolve® Pro Magnus Holder for Viresolve® Pro avec porte-filtre Pod pour Viresolve® Préfiltre
® en combinaison avec Viresolve® Pro Magnus, un porte-filtre à dosettes est nécessaire devant le porte-filtre Viresolve® Pro Magnus. La conception modulaire de notre porte-filtre à dosettes permet aux utilisateurs d'utiliser un seul filtre à l'échelle pilote ou jusqu'à 30 filtres à dosettes installés à l'échelle du processus. Ces options facilitent la configuration et la reconfiguration d'un système lorsque les exigences du procédé augmentent ou diminuent.- Chargement et déchargement rapides et faciles
- Format modulaire pour une évolutivité 6x dans le même encombrement
- La construction robuste est facile à mettre en œuvre.li>La construction robuste est facile à utiliser et à installer
- Aucun contact avec le produit
- Simple hydraulique manuel
Mobius® FlexReady Solution pour la filtration de virus à grande échelle
La solution Mobius® FlexReady pour la filtration de virus à grande échelle est un système facile à utiliser, doté d'une voie d'écoulement optimisée à usage unique, conçu pour répondre entièrement à vos besoins en matière de filtration de virus.
- Mise en place rapide du matériel grâce à l'installation facile d'assemblages Flexware® conçus de manière optimale
- Adaptabilité maximale à l'évolution de vos besoins opérationnels grâce à des voies d'écoulement à usage unique
- Préconçues et optimisées pour la filtration des virus afin de vous donner confiance et tranquillité d'esprit
Ressources sur les produits connexes
- Data Sheet: Viresolve® Pro Solution
- Data Sheet: Mobius® FlexReady Solution for Large-scale Virus Filtration
- Data Sheet: Hardware for Pod Disposable Depth Filter Systems
- Guidebook: Virus Retention Performance of Viresolve® Pro Devices under a Range of Processing Conditions
- Brochure: Process Development and Drug Manufacturing: Support Services
Vous n'avez pas de compte ?Pour le confort de nos clients, cette page a fait l’objet d’une traduction automatique. Nous nous sommes efforcés de garantir l’exactitude de cette traduction automatique. Toutefois, la traduction automatique n’est pas parfaite. Si vous n’êtes pas satisfait du résultat de la traduction automatique, veuillez vous référer à la version anglaise.