[Accéder au contenu](https://www.sigmaaldrich.com#main-content)
[](https://www.sigmaaldrich.com/CA/fr)
Produits
Panier0
CAFR
Produits
ProduitsApplicationsServicesRessourcesSoutien
[Connexion / S'inscrire](https://www.sigmaaldrich.com/oidc-sign-in)
[Recherche de commande](https://www.sigmaaldrich.com/CA/fr/order-lookup)
[Commande rapide](https://www.sigmaaldrich.com/CA/fr/quick-order)
Panier0
[Home](https://www.sigmaaldrich.com/CA/en)[Solid Phase Microextraction (SPME)](https://www.sigmaaldrich.com/CA/en/applications/analytical-chemistry/sample-preparation/solid-phase-microextraction)Manual SPME Sampling
# Manual SPME Sampling
[Learn More About SPME](https://www.sigmaaldrich.com/CA/en/applications/analytical-chemistry/sample-preparation/solid-phase-microextraction)
Beginners should consider using a manual SPME fiber and holder. The manual system allows the analyst to optimize the extraction process by evaluating different fibers and extraction conditions in a consistent manner. Begin the extraction process by placing the sample into the vial puck on the hotplate.
The vial puck allows users to easily index the vial to begin sample agitation. Insert the holder into the sampling stand, passing the needle through the septum that seals the sample vial. Depress the plunger down to expose the fiber to the sample liquid or headspace above the sample.
Start the timing of exposure of the SPME fiber for reproducible extractions. After a predetermined time, the SPME fiber is retracted into the protective needle and transferred to the GC for analysis. Inject the SPME fiber into the GC injection port, where the collected organics are quickly transferred to the GC column by heating the fiber.
After the thermal transfer of analytes is completed, the fiber is removed and inserted in the next sample vial for extraction.
__Related Articles__
- [Biodiesel](https://www.sigmaaldrich.com/CA/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/gas-chromatography/biodiesel)
- [Automated Solid Phase Microextraction (SPME) Sampling](https://www.sigmaaldrich.com/CA/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/solid-phase-microextraction/automated-spme-sampling)
- [Bioanalysis with SPME](https://www.sigmaaldrich.com/CA/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/solid-phase-microextraction/bioanalysis-with-spme)
- [BioSPME for Plasma Protein Binding Assay: Details of Method Development and Optimization](https://www.sigmaaldrich.com/CA/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/solid-phase-microextraction/biospme-plasma-protein-binding-assay)
- [Solid Phase Microextraction: Frequently Asked Questions](https://www.sigmaaldrich.com/CA/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/solid-phase-microextraction/faq)
- [GC/MS/MS Analysis of BPA in Energy Drink](https://www.sigmaaldrich.com/CA/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/solid-phase-microextraction/gc-ms-ms-analysis-of-bisphenol-a-bpa-in-a-fruit-flavored-energy-drink-cla010218a)
- [Rugged SPME Sampling](https://www.sigmaaldrich.com/CA/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/solid-phase-microextraction/nitinol-core-spme-fibers)
- [SPME Fiber Performance Tips for Volatiles & Semi-Volatiles](https://www.sigmaaldrich.com/CA/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/solid-phase-microextraction/performance-tips)
- [View More](https://www.sigmaaldrich.com/CA/en/search/facet-search?focus=sitecontent&term=facet-search)
Haut
__Connectez-vous pour continuer__
Se connecter__Vous n'avez pas de compte ?__S'inscrire
Soutien[Soutien aux clients](https://www.sigmaaldrich.com/CA/fr/support/customer-support)[Nous contacter](https://www.sigmaaldrich.com/CA/fr/collections/offices)[FAQ](https://www.sigmaaldrich.com/CA/fr/life-science/ecommerce/ecommerce-faq)[Fiches de données de sécurité (FDS)](https://www.sigmaaldrich.com/CA/fr/documents-search?tab=sds)[Certificats (COA/COO)](https://www.sigmaaldrich.com/CA/fr/documents-search?tab=coa)[Qualité et réglementation](https://www.sigmaaldrich.com/CA/fr/life-science/quality-and-regulatory-management)[Calculateurs et Applis](https://www.sigmaaldrich.com/CA/fr/support/calculators-and-apps)[Webinaires](https://www.sigmaaldrich.com/CA/fr/collections/webinars)
Commandes[Commande rapide](https://www.sigmaaldrich.com/CA/fr/quick-order)[Produits personnalisés](https://www.sigmaaldrich.com/CA/fr/services/custom-products)[Solutions de commerce électronique](https://www.sigmaaldrich.com/CA/fr/life-science/ecommerce/ecommerce-solutions)
Entreprise[À propos de MilliporeSigma](https://www.sigmaaldrich.com/CA/fr/life-science/about-us)[Responsabilité](https://www.sigmaaldrich.com/CA/fr/life-science/ssbi)[Événements](https://www.sigmaaldrich.com/CA/fr/collections/events)[Communiqués de presse](https://www.sigmaaldrich.com/CA/fr/collections/press)[Programmes](https://www.sigmaaldrich.com/CA/fr/life-science/partnership-programs)[Carrières](https://careers.merckgroup.com/global/en)[Filiales](https://www.sigmaaldrich.com/CA/fr/collections/offices)
Réseaux sociaux
[](https://www.linkedin.com/company/milliporesigma)
[](https://x.com/MilliporeSigma)
[](https://www.facebook.com/MilliporeSigma)
[](https://www.instagram.com/milliporesigma/)
[](https://www.youtube.com/@milliporesigma2407/featured)
MilliporeSigma
__Recherche. Développement. Production__
Nous sommes un des tout premiers fournisseurs du secteur mondial des Sciences de la vie proposant des solutions et des services pour la recherche, le développement et la production en biotechnologies, et le développement et la production de produits thérapeutiques pharmaceutiques.
[](https://www.sigmaaldrich.com/CA/fr)
[Solutions Sigma-Aldrich®](https://www.sigmaaldrich.com/CA/fr/life-science/sigma-aldrich)[Solutions BioReliance® (en anglais)](https://www.sigmaaldrich.com/CA/fr/life-science/bioreliance)[Solutions Millipore®](https://www.sigmaaldrich.com/CA/fr/life-science/millipore)[Solutions SAFC®](https://www.sigmaaldrich.com/CA/fr/life-science/safc)[Solutions Milli-Q®](https://www.sigmaaldrich.com/CA/fr/life-science/milliq)[Solutions Supelco®](https://www.sigmaaldrich.com/CA/fr/life-science/supelco)
© 2026 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés, y compris l'exploration de textes et de données à des fins d'entraînement de l'IA et de technologies similaires.
La reproduction d'une quelconque partie du contenu de ce site est strictement interdite sans autorisation.
[Conditions d'utilisation du site](https://www.sigmaaldrich.com/CA/fr/life-science/legal/site-use-terms)|[Politique de confidentialité](https://www.sigmaaldrich.com/CA/fr/life-science/legal/privacy-statement)|[Conditions générales de vente](https://www.sigmaaldrich.com/CA/fr/life-science/legal/terms-and-conditions-old-en)|[Consentement relatif au copyright](https://www.sigmaaldrich.com/CA/fr/life-science/legal/copyright-consent)|[Mentions légales](https://www.sigmaaldrich.com/CA/fr/life-science/legal)|[Plan du site](https://www.sigmaaldrich.com/CA/fr/site-map)
An unknown error has occured.