MilliporeSigma
AccueilADN et siRNA Custom iScale Oligos™
ADN et siRNA Custom iScale Oligos™
Pourquoi les oligos évolutifs sont-ils utiles ?
Les oligos évolutifs sont essentiels car ils permettent une production flexible en quantités variables pour répondre à des besoins spécifiques en matière de recherche ou de commerce. Cette évolutivité garantit une utilisation efficace des ressources, un bon rapport coût-efficacité et une adaptabilité aux exigences du projet. Qu'il s'agisse d'expériences à petite échelle ou d'applications commerciales à grande échelle, les oligos évolutifs offrent la polyvalence et la commodité nécessaires pour rationaliser les flux de travail et optimiser les résultats de la recherche et de la génomique appliquée.
Oligos d'ADN personnalisés évolutifs
Avec plus de 35 ans d'expertise dans la fabrication d'oligos, nous sommes un fournisseur leader d'oligonucléotides personnalisés évolutifs à l'échelle mondiale. Les quantités en milligrammes et en grammes d'oligos d'ADN personnalisés sont destinées aux projets in vivo, à haut débit et commerciaux (outils de recherche en sciences de la vie, diagnostics moléculaires et tests développés en laboratoire). Les oligos personnalisés iScale sont validés par lots sous un contrôle QMS rigoureux afin de répondre aux besoins uniques des clients.
Les oligos personnalisés iScale sont validés par lots sous un contrôle QMS rigoureux afin de répondre aux besoins uniques des clients.
Les avantages des oligos ADN personnalisés
  • Les quantités d'oligonucléotides disponibles pour répondre à vos besoins expérimentaux et commerciaux avec une évolutivité de fabrication mondiale rapide et efficace
  • li>Consultation directe avec notre équipe scientifique pour définir les spécifications de votre application
  • Laboratoire analytique de pointe, garantissant un produit de haute qualité étroitement contrôlé
Spécifications des oligos ADN personnalisés
Les oligos iScale sont disponibles dans une large gamme de longueurs de séquences, de quantités, de purifications et de formats. Pour tout ce qui est indiqué comme "Inquire" ci-dessous ou si vous avez des besoins en oligos personnalisés qui diffèrent des spécifications générales présentées, veuillez envoyer une demande à [email protected].
Applications utiles pour les oligos personnalisés évolutifs
  • Antisens
  • Études de liaison
  • PCR/qPCR à haut débit
  • Séquençage Sanger & ; NGS (non-adaptateurs)
  • Détermination de la structure cristallographique aux rayons X
  • Dosages immunostimulants
  • Production de microréseaux
Assurance qualité de la fabrication d'oligos sur mesure
La fabrication d'oligos sur mesure est le fondement même de notre activité.Nos processus de fabrication d'oligo reposent sur un solide Système de gestion de la qualité (SGQ) qui assure la conformité à nos enregistrements de qualité :
  • ISO 9001:2015 pour la fabrication d'oligonucléotides de qualité recherche
  • ISO 13485:2016 pour la fabrication d'oligonucléotides de qualité diagnostic
  • ISO 14001 :2015 pour une gestion environnementale efficace
Cette culture de la qualité est intégrée dans tous les aspects de notre activité d'oligo à façon. Les composants clés de notre SMQ comprennent :
  • Certificats d'analyse
  • Contrôle des documents
  • Notification des changements
  • Gestion des fournisseurs
  • Accords commerciaux
  • Accords commerciaux
  • Accords commerciaux
  • Accords commerciaux
  • Actions correctives et préventives
Chaque composante de l'assurance qualité et, à des fins de vérification, nous organisons régulièrement des audits rigoureux des bureaux d'enregistrement, des audits internes et des audits des clients.
Capacités commerciales et cGMP en matière d'oligo
Dans le cadre de nos , nos Oligos cGMP personnalisés sont cohérents et de la plus haute qualité. Que vous souhaitiez commercialiser ou développer un essai autour de la qPCR, de l'amplification isotherme, de la NGS ou d'une autre technologie, nos produits offrent un juste équilibre entre largeur et profondeur.
Petit ARN interférent évolutif (siRNA)
L'expertise de notre production mondiale garantit des milligrammes d'ARN interférent.Notre expertise mondiale en matière de fabrication garantit des quantités de milligrammes et de grammes de siRNA de qualité MISSION® in vivo, idéal pour la recherche supérieure sur l'ARNi chez les animaux. En outre, nous produisons d'autres types d'ARN tels que le miRNA et l'ARN simple brin, tous modulables pour répondre avec excellence aux divers besoins de la recherche.
Avantages du produit ARNsi
  • Convient aux applications in vivo, y compris la validation des cibles et les essais précliniques
  • Disponible pour MISSION Predesigned siRNA ou vos séquences de siRNA personnalisées
  • Approprié pour l'administration directe ou comme composante essentielle de votre stratégie de formulation
iScale Oligos si
Les siRNA évolutifs personnalisés sont disponibles dans une gamme de quantités, de purifications et de formats en fonction de vos besoins de fabrication. Pour tout ce qui est indiqué comme "demande" ci-dessous ou si vos besoins diffèrent des autres spécifications générales présentées, veuillez envoyer une demande à [email protected].
Les siRNA évolutifs personnalisés sont disponibles dans une gamme de quantités, de purifications et de formats en fonction de vos besoins de fabrication.
*En fonction du site de fabrication, la technique PAGE peut être utilisée pour évaluer les duplex de siRNA.
Utilisation démontrée du siRNA de précision in vivo
Nous nous sommes associés à Bioo Scientific (aujourd'hui PerkinElmer) pour valider notre technologie de siRNA de précision.p>Nous nous sommes associés à Bioo Scientific (aujourd'hui PerkinElmer) pour valider notre MISSION in vivo siRNA de qualité (voir l'article dans Drug Discovery & ; Development-Aug 1, 2008).
Dans ces expériences, des cellules H1155luc ont été injectées dans des souris NOD/SCID. Des tumeurs se sont formées et ont été injectées avec un ARNsi spécifique de la luciférase ou un ARNsi de qualité in vivo  non ciblé formulé dans MaxSuppressor™ in vivo RNA-LANCEr II. Après 24 heures, une solution de D-luciférine a été injectée, et les animaux ont été imagés à l'aide de l'instrument NightOWL II LB 983 de Berthold Technologies. Les animaux traités avec l'ARNsi spécifique de la luciférase ont montré une réduction significative de l'activité de la luciférase alors que les animaux traités avec l'ARNsi non ciblé étaient positifs pour la luminescence (Figure 1). Ces données démontrent l'efficacité de l'ARNsi de qualité in vivo  formulé dans l'agent de délivrance MaxSuppressor™ in vivo RNA-LANCEr II in vivo.
Photographies d'animaux traités par siRNA spécifique à la luciférase et brillant par fluorescence et d'animaux témoins traités par siRNA non ciblé et brillant par fluorescence, montrant l'efficacité du siRNA de qualité in-vivo pour délivrer la luciférase.
Figure 1.Animal traité par siRNA spécifique à la luciférase à gauche ; animal traité par siRNA non ciblé à droite.
<72 heures après l'injection, les tumeurs ont été retirées et les protéines ont été extraites et normalisées à l'aide d'un test de Bradford. Les concentrations de luciférase ont été mesurées à l'aide d'un test ELISA de la luciférase. La réduction des protéines est représentée par rapport à un animal traité par un agent ARNi non ciblé. L'activité de la luciférase a été réduite de deux fois dans les tumeurs (Figure 2).
Diagramme à barres montrant le pourcentage d'expression de la protéine luciférase dans les tumeurs de trois souris traitées par siRNA spécifique à la luciférase et d'une souris non ciblée par siRNA. L'activité de la luciférase a été divisée par deux dans les tumeurs.
Figure 2.Pourcentage d'expression de la protéine luciférase chez les animaux traités par siRNA spécifique à la luciférase et chez les témoins, mesuré par ELISA. Chaque réplique correspond à une souris différente.
Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, veuillez consulter notre groupe de services techniques à [email protected]
MISSION est une marque déposée de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou de ses filiales. Label License.
Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, veuillez consulter notre groupe de services techniques à l'adresse suivante :  
MISSION est une marque déposée de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou de ses sociétés affiliées.
Références
1.
Stany MP, Vathipadiekal V, Ozbun L, Stone RL, Mok SC, Xue H, Kagami T, Wang Y, McAlpine JN, Bowtell D, et al. Identification of Novel Therapeutic Targets in Microdissected Clear Cell Ovarian Cancers. PLoS ONE. 6(7):e21121. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0021121
2.
Beghin A, Belin S, Hage-Sleiman R, Brunet Manquat S, Goddard S, Tabone E, Jordheim LP, Treilleux I, Poupon M, Diaz J, et al. Correction: ADP Ribosylation Factor Like 2 (Arl2) Regulates Breast Tumor Aggressivity in Immunodeficient Mice. PLoS ONE. 4(11): https://doi.org/10.1371/annotation/b0d43779-c9aa-44fe-a46d-71d7d2bc4a6a
3.
Ramachandran V, Arumugam T, Langley R, Hwang RF, Vivas-Mejia P, Sood AK, Lopez-Berestein G, Logsdon CD. The ADMR Receptor Mediates the Effects of Adrenomedullin on Pancreatic Cancer Cells and on Cells of the Tumor Microenvironment. PLoS ONE. 4(10):e7502. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0007502
4.
Brahmamdam P, Watanabe E, Unsinger J, Chang KC, Schierding W, Hoekzema AS, Zhou TT, McDonough JS, Holemon H, Heidel JD, et al. 2009. TARGETED DELIVERY OF siRNA TO CELL DEATH PROTEINS IN SEPSIS. 32(2):131-139. https://doi.org/10.1097/shk.0b013e318194bcee
5.
Fitamant J, Guenebeaud C, Coissieux M, Guix C, Treilleux I, Scoazec J, Bachelot T, Bernet A, Mehlen P. 2008. Netrin-1 expression confers a selective advantage for tumor cell survival in metastatic breast cancer. Proceedings of the National Academy of Sciences. 105(12):4850-4855. https://doi.org/10.1073/pnas.0709810105
6.
Watabe M, Aoyama K, Nakaki T. 2008. A Dominant Role of GTRAP3-18 in Neuronal Glutathione Synthesis. Journal of Neuroscience. 28(38):9404-9413. https://doi.org/10.1523/jneurosci.3351-08.2008