Zellbasierte Assays
Zelluläre oder zellbasierte Assays können sowohl in der biomedizinischen Forschung als auch in Screening-Anwendungen in der Arzneimittelforschung zur effizienten Quantifizierung von Zytotoxizität, biologischer Aktivität, biochemischen Mechanismen und Off-Target-Interaktionen eingesetzt werden. Zellbasierter Assays bieten Vorteile bei der Generierung komplexer und biologisch relevanter Daten. Im Gegensatz zu herkömmlichen biochemischen Assays sind zellbasierte Assays physiologisch relevanter und bieten die Möglichkeit, die Eigenschaften von Substanzen gleichzeitig zu bewerten.
Ausgewählte Kategorien
Unser umfassendes Angebot aus Migrations-, Invasions- und Scratch-Assays sowie chemotaktischen und haptotaktischen Boyden-Kammer-Assays ermöglicht es Forschern, die Bedingungen und Aktivitäten normaler und metastasierender Zellen in vivo zu simulieren.
Eine genaue, konsistente Zellzählung ist für Zellkulturen und nachgelagerte Zell-Assays und Experimente von entscheidender Bedeutung. Ein Coulter-Handzähler liefert in Sekundenschnelle die genauesten und reproduzierbarsten Zellzahlen. Einweg-Hämozytometer verringern das Risiko in infektiösen Umgebungen.
Reagenzien für die Lebendzellbildgebung sind so konzipiert, dass sie nicht toxisch sind und lebende Zellen schützen, während sie gleichzeitig die Visualisierung bei Echtzeitstudien von Zelltransport und -lokalisierung, Zellgesundheit, Genexpression, Migration, Zytoskelettdynamik und anderen Zellvorgängen optimieren.
Das CellASIC® ONIX2 Mikrofluidiksystem ist eine leistungsstarke, automatisierte Plattform, die eine präzise Manipulation der Zellkulturumgebung für die Bildgebung und Analyse von lebenden Zellen unter Einsatz von Säuger-, Hefe- und Bakterienzellen ermöglicht.
Assays für die Zellgesundheit
Zellviabilitäts- und Zellproliferationsassays können wirksam zur Bewertung der Zellgesundheit eingesetzt werden. Die Viabilität und die Proliferationsrate von Zellen werden häufig mit Farbstoffen wie Trypanblau oder Calcein-AM oder mit Fluoreszenzmessungen bewertet. Diese Assays können zur Quantifizierung und Bewertung der Gesundheit von Säugerzelllinien, Primärzellen und Stammzellen verwendet werden.
Zellmigrations- & Zellinvasionsassays
Unter Zellmigration wird die Bewegung von Zellen als Reaktion auf bestimmte externe Signale einschließlich chemischer und mechanischer Reize verstanden. Während der Zellinvasion können die Zellen die Umgebung modifizieren, indem sie durch die Struktur der extrazellulären Matrix (EZM) migrieren.
Zellmigration und -invasion können in vitro mit weit verbreiteten membranbasierten Migrationssystemen wie dem Boyden-Kammer-Assay untersucht werden. Kits für Zellmigration und -invasion werden in der Krebsforschung häufig verwendet, um die Zellmotilität und -invasivität als Reaktion auf chemotaktische Gradienten zu untersuchen.
Angiogenese-Assays
Als Angiogenese wird die Neubildung von Blutgefäßen aus vorbestehenden Blutgefäßen bezeichnet. Sie wird durch chemische Signale gesteuert. Mit Angiogenese-Assays kann sowohl die Induktion als auch die Hemmung der Angiogenese in In-vitro-Zellmodellen untersucht werden. Durch die Entwicklung zellbasierter Assays für die Arzneimittelforschung kann die Optimierung von Krebsbehandlungen und anderen von der Angiogenese abhängigen Krankheiten beschleunigt werden.
Assays für reaktive Sauerstoffspezies
Reaktive Sauerstoffspezies (ROS) sind chemisch reaktive, sauerstoffhaltige Moleküle. ROS-Assays können für das Screening chemischer Verbindungen und zum Nachweis oder besseren Verständnis der Wirkungen dieser Spezies auf Säugerzellen verwendet werden. Zellbasierte ROS- und oxidative Stresstests liefern biologisch relevante Informationen zur Bewertung der Zellviabilität, Proliferation oder Zytotoxizität von Zellen im Gegensatz zur Bindung oder Aktivität biologischer Moleküle. Dies ist einer der Hauptunterschiede zwischen zellbasierten und biochemischen Tests.
Proteinassays
Proteinassays werden zur Quantifizierung der Proteinkonzentration verwendet. Zu den gebräuchlichen Proteinassays gehören der enzymgekoppelte Immunabsorptionsassay (ELISA), der zum Nachweis und zur Quantifizierung löslicher Substanzen für diagnostische Zwecke und zur Qualitätskontrolle verwendet wird, und der MTT-Test, der zur Messung der zellulären Stoffwechselaktivität als Indikator für die Viabilität, Proliferation und Zytotoxizität von Zellen dient.
Assays für die Analyse lebender Zellen
Die Analyse lebender Zellen kann zur quantitativen Messung des zellulären Verhaltens im Zeitverlauf und zum Verständnis des Einflusses von Umweltfaktoren verwendet werden. Fortschrittliche Systeme zur Analyse lebender Zellen können notwendige und einzigartige Einblicke in dynamische Lebendprozesse liefern. Dieser einzigartige Einblick wird durch mikrofluidische und andere umfeldkontrollierte Analysekammern für lebende Zellen erreicht, mit denen Gas-, Temperatur- und Medienänderungen kontrolliert werden, um die Beobachtung des Zellverhaltens zu ermöglichen. Diese Instrumente werden durch nicht-zytotoxische, photostabile Farbstoffe und Fluorophore wie Farbstoffe für die Markierung und Nachverfolgung von Zellen und fluoreszierende Biosensoren ergänzt. Durch photostabile Medien kann die Stabilität von Fluoreszenz-Trackern bei langfristigen Bildgebungsstudien verbessert werden.
Besuchen Sie unsere Dokumentensuche, wo Sie Datenblätter, Zertifikate und technische Dokumentation finden.
Zugehörige Artikel
- Untersuchen Sie die Tumormetastasierung mithilfe verschiedener Migrations- und Invasionsassays wie dem Boyden-Kammer-Assay, dem Millicell® µ-Migration-Assay und dem Scratch-Assay.
- Wir bieten herunterladbare und druckbare Templates für 24-, 48- und 96-Wellplatten im PDF-, JPG-, PNG- und SVG-Format für Versuche, die in einer Well-Platte durchgeführt werden.
- Dextran is a polymer of anhydroglucose. It is composed of approximately 95% alpha-D-(166) linkages. The remaining (163) linkages account for the branching of dextran.
- Cell based angiogenesis assays to analyze new blood vessel formation for applications of cancer research, tissue regeneration and vascular biology.
- Learn how to quantify spheroid formation, roundness, and circularity. Discover Millicell® Ultra-low Attachment plates, an ideal 3D cell culture model for uniform spheroid formation.
- Alle anzeigen (18)
Zugehörige Protokolle
- Zellkulturprotokoll: Transwell Migrations- und Invasionsassay für Endothelzellen zur Untersuchung der Angiogenese und der Metastasierung von Krebszellen. Mehr als 350 PromoCell-Produkte entdecken.
- A rapid in vitro assay for CFTR function, the forskolin-induced swelling protocol uses human colon organoids, which can be derived from cystic fibrosis patient tissue.
- Protocol for the preparation of Antibody Sensitized Sheep Erythrocytes. Includes product numbers and links.
- Guidelines for various bioassays on the MultiScreen system, which makes it possible to carry out an assay from sample incubation to scintillation counting in a 96-well plate.
- Learn how to perform cell migration assays in vitro using Millicell® hanging cell culture inserts and the suspension T-cell lines Jurkat and primary CD4+ cells. Monitor migration by flow cytometry and EZ-MTT assays.
- Alle anzeigen (7)
Mehr Artikel und Protokolle finden
Wie wir weiterhelfen können
Sollten Sie Fragen haben, reichen Sie bitte eine Anfrage beim Kundensupport
ein oder sprechen Sie mit unserem Kundenservice:
E-Mail custserv@sial.com
oder telefonisch unter +1 (800) 244-1173
Weitere Unterstützung
- Rechner & Apps
Web Toolbox – Forschungswerkzeuge und -ressourcen für die analytische Chemie, die Biowissenschaften, die chemische Synthese und die Materialwissenschaften.