Zellwachstum und -erhaltung
Die Zellkultur ist eine grundlegende Technik in der biowissenschaftlichen Forschung, die zur Erstellung relevanter biologischer Modelle oder zur Herstellung von rekombinanten Proteinen, Viruspartikeln oder biologischen Therapeutika eingesetzt wird. Das Züchten und die Pflege von Zellkulturen wie Bakterien, Hefen und Säugetierzellen erfolgen in einer Biosicherheitswerkbank (oft auch als Zell- oder Gewebekulturhaube bezeichnet) unter Anwendung geeigneter steriler Techniken, um eine mikrobielle und chemische Kontamination zu verhindern.
Arten der Zellkultur
Zwei der bekanntesten Ansätze in der Säugetierzellkultur sind die Primärkultur und die kontinuierliche Kultur. Primärkulturen stammen direkt aus menschlichem oder tierischem Gewebe und haben eine Lebensdauer in Kultur, die durch die zelluläre Seneszenz begrenzt ist. Kontinuierliche Kulturen gelten in Kultur als „unsterblich“, da sie häufig aus Krebsgewebe von Patienten gewonnen werden. Zelllinien können auch durch die Immortalisierung von Zellen erzeugt werden und lassen sich über zahlreiche Zellteilungszyklen hinweg oder auf unbestimmte Zeit seriell vermehren bzw. passagieren.
Empfohlene Kategorien
Wählen Sie aus einer Reihe optimierter Zellkulturmedien-Formulierungen, darunter DMEM, RPMI-1640 und serumfreie Varianten für unterschiedliche zelluläre Anforderungen.
Optimieren Sie Ihre Zellkulturen mit Millicell®-Einsätzen, Platten, Kammerobjektträgern und Kolben. Erzielen Sie biologisch relevantes Wachstum – wählen Sie zwischen hängenden und stehenden Einsätzen.
Entdecken Sie hochwertige Zusatzstoffe für die Zellkultur, darunter Seren, Wachstumsfaktoren, Zytokine, Hormone und Gefrierhilfsmittel.
Fötales Rinderserum (FBS) oder fötales Kälberserum (FCS) ist reich an wachstumsfördernden Faktoren und eignet sich daher ideal als Zusatz für die Kultur von Säugetierzellen.
Zellen können in Suspension oder als 2D-Monolayer kultiviert werden, der sich an der Gewebekulturflasche oder der Multiwell-Platte anlagert. Die Kulturmethode richtet sich nach dem Ursprungsgewebe der Zellen; aus Blut stammende Zellen wachsen in der Regel in Suspension, während solche aus festem Gewebe typischerweise in Monolayern wachsen.
3D-Zellkulturmodelle (Organoide und Sphäroide) gelten allgemein als besser geeignet, die in-vivo-Umgebung der Zellen nachzubilden, als Zellen, die auf 2D-Oberflächen gezüchtet werden. Sphäroide werden häufig aus Krebszelllinien oder Tumorbiopsien (patientenabgeleitete Xenotransplantate, PDX) als frei schwebende Zellaggregate in Ultra-Low-Attachment-Platten gebildet, während Organoide üblicherweise aus Gewebestammzellen gewonnen werden, die in eine ECM-Hydrogelmatrix eingebettet und dort differenziert werden.
Zellwachstumsphasen
Die Gewährleistung eines angemessenen Zellwachstums ist entscheidend für die Erhebung genauer Daten aus Zellkulturstudien. Die Zellzahl lässt sich mit einem Hämozytometer oder einem automatischen Zellzähler bestimmen, der präzisere Ergebnisse liefert.
Das Zellwachstum in Kultur verläuft im Allgemeinen in vier Phasen:
- Lag-Phase – Die Zellen passen sich an die Kulturbedingungen an und teilen sich nicht.
- Log- (logarithmische) Wachstumsphase – Die Zellen teilen sich aktiv, daher ist dies der beste Zeitpunkt, um das Populationswachstum zu bewerten oder Daten zu erheben. Die späte Log-Phase ist der beste Zeitpunkt für die Passagierung (Subkultur) der Zellen.
- Plateau- (stationäre) Phase – Das Wachstum verlangsamt sich, wenn die Zellen eine Konfluenz von 100 % erreichen; die Zellen sind nun am anfälligsten für Stress oder Schädigungen, da sich Zellabfälle ansammeln und die Ressourcen erschöpft sind.
- Abklingphase – Die Population lebender Zellen nimmt ab, da der Zelltod überwiegt.
Zellkulturmedien, Zusätze und Reagenzien
Kultivierte Zellen benötigen für ihr Wachstum eine Versorgung mit Nährstoffen. Medien für Säugetierzellkulturen müssen neben der Bereitstellung eines ausgewogenen Gehalts an Salzen, Kohlenhydraten, Aminosäuren, Vitaminen, Fettsäuren und Lipiden, Proteinen und Peptiden, Spurenelementen sowie Wachstumsfaktoren auch einen physiologischen pH-Wert aufrechterhalten. Fötales Rinderserum (FBS) ist der am häufigsten verwendete Wachstumszusatz für Säugetierzellkulturen, da es viele dieser essenziellen Zellnährstoffe enthält und nachweislich das Wachstum von Zellen und Geweben in Kultur unterstützt. Für Anwendungen, die definierte Medien oder einen reduzierten Anteil an tierischen Bestandteilen erfordern, bieten xeno-freie Medienformulierungen tierfreie Zusammensetzungen mit bekannter Zusammensetzung.
Da Medien und Zusätze oft reichhaltige Nährstoffe für das Wachstum opportunistischer Mikroben bieten, erfordert eine erfolgreiche Zellkultur aseptische Arbeitsweise und regelmäßige Beobachtung, um sicherzustellen, dass keine Kontaminanten vorhanden sind, die zum Zelltod führen oder ein in-vivo-ähnliches Wachstum beeinträchtigen können. Bei häufigen mikrobiellen Kontaminanten, die mikroskopisch nicht erkennbar sind, schützt ein routinemäßiges Screening mit Mykoplasmen-Nachweismitteln die Kulturen und die Gewebevermehrungsumgebungen.
Hefekulturen wie S. cerevisiae und P. pastoris (Pichia) werden in der Forschung häufig für die Expression rekombinanter Proteine und zur Untersuchung von Genfunktionen eingesetzt. Zu den wesentlichen Nährstoffen, die typischerweise in einer Hefekulturmediumformulierung enthalten sind, gehören Pepton, Hefeextrakt sowie Dextrose oder Glukose.
Tipps und Tricks zur Zellpassagierung
Das Passagieren von Zellen ist ein grundlegender Schritt in der allgemeinen Zellkultur, um die Gesundheit der Zellen zu erhalten und ein optimales Zellwachstum zu gewährleisten. In diesem Tutorial wird der Prozess des Zellpassagierens erläutert, einschließlich der Bedeutung von Konfluenz und Zelldichte. Das Protokoll für das Zellpassagieren umfasst Schritte wie die Überwachung und Zählung der Zellen, die Trypsinisierung oder Dissoziation der Zellen sowie die erneute Aussaat der Zellen in neue Kulturgefäße.
Zellkulturumgebungen und Kulturgefäße
Kultivierte Zellen werden unter Verwendung von sterilen Einweg-Kunststoffartikeln gezüchtet und gehandhabt, darunter Gewebekulturflaschen und Multiwell-Platten, serologische Pipetten, sterile Flaschenaufsatzfilter und sterile Spritzenfilter. Kunststoff-Gewebekulturflaschen und -Platten werden in der Regel so behandelt, dass sie eine hydrophile Oberfläche aufweisen, um die Anhaftung von adhärenten Zellen zu erleichtern. Als Alternative zu 2D-Oberflächen bieten Platten auf Basis mikroporöser Membranen eine physiologischere Wachstumsumgebung für komplexe Zellassays wie Zellmigration, Zell-Zell-Kommunikation und Zellpolarisation.
Kultivierte Zellen müssen bei einer Temperatur und in einer Gasatmosphäre gehalten werden, die die entsprechenden Bedingungen in dem Organismus nachbilden, aus dem sie stammen. Kulturgefäße mit Zellen und Nährmedien werden typischerweise in Inkubationsgeräten aufbewahrt, die eine präzise Regelung von Temperatur und Gasgemischen ermöglichen. Allerdings können kleine Tischinkubationssysteme, die Mikrofluidik nutzen und die Bildgebung von Zellen in ununterbrochener Kultur ermöglichen, die authentischsten Umgebungen für prädiktive In-vitro-Modelle bieten.
Nutzen Sie unsere Dokumentensuche, um Datenblätter, Zertifikate und technische Unterlagen zu finden.
Verwandte Artikel
- Know when to use antibiotics to prevent bacterial or fungal, mycoplasma, or viral contamination in cell culture and find suitable antibiotics or other biological agents.
- Die Abtötungskurve von Antibiotika ist ein Dosis-Wirkungs-Versuch, in dem Säugerzellen zunehmenden Mengen eines selektiven Antibiotikums ausgesetzt werden
- Poly-Lysine enhances cell binding with positively-charged surface ions, optimizing electrostatic interaction on culture surfaces for increased cell attachment.
- Cell Culture Freezing Tips - Are you following best practices for cryostorage? We have cool tips for protecting your cells.
- Experimental studies measuring cell proliferation have had implications in cancer biology, immunology, cell biology, and developmental biology.
- Alle anzeigen (22)
Zugehörige Protokolle
- Fibronectin auf die gewünschte Konzentration verdünnen. Die optimalen Anhaftungsbedingungen sind vom Zelltyp und der Anwendung abhängig. Die typische Beschichtungskonzentration beträgt 1–5 ug/cm2. Protokoll, Produkte und häufig gestellte Fragen zur Fibronectin-Beschichtung.
- Learn about using our MILLIPLEX® Cell Health Panel to monitor cell proliferation and stress on cells grown on Millicell® hanging cell culture inserts.
- Cryopreservation affects post-thaw recovery, viability, and functionality. Stress during freezing and suboptimal media lead to cell death.
- Discover an expert protocol for optimizing MDCK-II cell growth on the Millicell® 96-well cell culture assembly with the Millicell® ERS 3.0.
- Discover our collection of primary human hepatic Kupffer cells and protocol for thawing, plating, and growing Kupffer cells. Find the formulation for Kupffer culture maintenance media.
- Alle anzeigen (11)
Weitere Artikel und Protokolle finden
Wie können wir Ihnen helfen?
Bei Fragen reichen Sie bitte eine Supportanfrage ein
oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice:
E-Mail an custserv@sial.com
oder telefonisch unter +1 (800) 244-1173
Zusätzliche Unterstützung
- Chromatogramm-Suche
Nutzen Sie die Chromatogramm-Suche, um unbekannte Verbindungen in Ihrer Probe zu identifizieren.
- Rechner & Apps
Web-Toolbox - wissenschaftliche Forschungstools und Informationsquellen für die Bereiche analytische Chemie, Life Science, chemische Synthese und Materialwissenschaft.
- Kundendienstanfrage
Customer support including help with orders, products, accounts, and website technical issues.
- Häufig gestellte Fragen
In unseren häufig gestellten Fragen finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zu unseren Produkten und Dienstleistungen.