Merck
HomeProduktsicherheitWelche Informationen stehen auf unseren Produktetiketten?
Welche Informationen stehen auf unseren Produktetiketten?
GHS-konforme Produktetiketten
Unsere Produktetiketten sind so aufgebaut, dass die Informationen über unsere Produkte vollständig und aktuell sind. Damit stehen Ihnen alle Informationen genau dann zur Verfügung, wenn Sie diese am dringendsten benötigen.
Auf unseren Etiketten stehen folgende Informationen:
  • Vollständige(r) Produktname und -beschreibung
  • Informationen über Gesundheits- und Sicherheitsgefahren
  • Chargenspezifische Analysedaten zu vielen Produktarten
  • Piktogramme zur unmittelbaren Erkennung von Gefahren
  • Nützliche Referenzdaten, CAS-Nummer (Chemical Abstracts Service), chemische Formel
Produktetiketten
Abbildung 1.Produktetiketten
  1. Produktnummer
  2. Maßeinheit
  3. Produktbezeichnung
  4. Namenszusatz
  5. Portfoliomarke
  6. GHS-Piktogramme
  7. Signalwort / H&P-Sätze
  8. Prozessauftragsnummer
  9. Chargennummer
  10. Verfallsdatum
  11. Physikalisch-chemische Eigenschaften
  12. CAS-Nummer oder UFI
  13. Lagerungstemperatur
  14. 2D-Datenmatrix-Code
  15. Herkunftsland
  16. Haftungsausschluss
  17. EUH-Satz
  18. Gefahrenverursachender Stoff
  19. Website-URL
  20. Das Bunte M
  21. Handelsname und Anschrift des Unternehmens
Informationen auf unseren Produktetiketten
BeschreibungPiktogrammGefahrenklasse und Gefahrenkategorie
Explodierende BombePiktogramm: Explodierende Bombe
  • Instabile explosive Stoffe und Gemische
  • Explosionsgefährliche Stoffe der Unterklassen 1.1 bis 1.4
  • Selbstzersetzliche Stoffe, Gemische, Typ A, B
  • Organische Peroxide, Typ A, B
FlammePiktogramm: Flamme
  • Aerosole, Kat. 1, 2
  • Entzündbare Feststoffe, Kat. 1, 2
  • Entzündbare Flüssigkeiten, Kat. 1, 2, 3
  • Entzündbare Gase
  • Entzündbare Gase, Kat. 1A, 1B
  • Pyrophore Gase, Kat. 1A
  • Chemisch instabile Gase, Kat. 1A, 1B
  • Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische, Typ B, C, D
  • Chemikalien unter Druck, Kat. 1, 2
  • Pyrophore Flüssigkeiten, Kat. 1
  • Pyrophore Feststoffe, Kat. 1
  • Selbsterhitzungsfähige Stoffe und Gemische, Kat. 1, 2
  • Stoffe und Gemische, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln, Kat. 1, 2, 3
  • Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische, Typ E und F
  • Organische Peroxide, Typ B, C, D, E, F
  • Desensibilisierte explosionsgefährliche Stoffe, Kat. 1, 2, 3, 4
Flamme über einem KreisPiktogramm: Flamme über einem Kreis
  • Oxidierende Gase, Kat. 1
  • Oxidierende Flüssigkeiten, Kat. 1, 2, 3
  • Oxidierende Feststoffe, Kat. 1, 2, 3
GasflaschePiktogramm: Gasflasche
  • Chemikalien unter Druck, Kat. 1, 2, 3
  • Gase unter Druck
    • Verdichtete Gase
    • Verflüssigte Gase
    • Tiefgekühlt verflüssigte Gase
    • Gelöste Gase
ÄtzwirkungPiktogramm: Ätzwirkung
  • Auf Metalle korrosiv wirkende Stoffe, Kat. 1
  • Ätz-/Reizwirkung auf die Haut, Kat. 1 (1A, 1B, 1C)
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kat. 1
Totenkopf mit gekreuzten KnochenPiktogramm: Totenkopf mit gekreuzten Knochen
  • Akute Toxizität, Kat. 1, 2, 3 (oral, dermal, inhalativ)
AusrufezeichenPiktogramm: Ausrufezeichen
  • Akute Toxizität, Kat. 4 (oral, dermal, inhalativ)
  • Ätz-/Reizwirkung auf die Haut, Kat. 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kat. 2/2A
  • Hautsensibilisierung, Kat. 1, 1A, 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität, einmalige Exposition, Kat. 3
  • Die Ozonschicht schädigend, Kat. 1
GesundheitsgefahrPiktogramm: Gesundheitsgefahr
  • Sensibilisierung der Atemwege, Kat. 1, 1A, 1B
  • Keimzellmutagenität, Kat. 1, 1A, 1B, 2
  • Karzinogenität, Kat. 1, 1A, 1B, 2
  • Reproduktionstoxizität, Kat. 1, 1A, 1B, 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität, einmalige Exposition, Kat. 1, 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität, wiederholte Exposition, Kat. 1, 2
  • Aspirationsgefahr, Kat. 1, 2
UmweltPiktogramm: Umwelt
  • Gewässergefährdend, kurzfristig (akut), Kat. 1
  • Gewässergefährdend, langfristig (chronisch), Kat. 1, 2
Sonstige regionale Elemente
  • USA
    • Einfaches Erstickungsmittel
    • Brennbarer Staub
    • Pyrophore Gase