Merck
BR143255
BRAND® special laboratory tubing
I.D. × O.D. × W 2 mm × 4 mm × 1 mm, L 20 m
Synonym(e):
Special laboratory tubing, Tubing
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41105108
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
PVC
manufacturer/tradename
BRAND 143255
I.D. × O.D. × W
2 mm × 4 mm × 1 mm
L
20 m
General description
Particularly high-grade material, manufactured to a first-class standard. Good flexibility and chemical resistance make this tubing ideal for use with apparatus assemblies. Autoclavable (121 °C).
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)