Merck
BR452010
BRAND® disposable petri dish with lid
L × W 55 mm × 16 mm, vented
Anmeldento View Organizational & Contract Pricing
Select a Size
Synonym(e):
Dishes, Petri Dishes, Plastics
NACRES:
NB.14
Materialien
polystyrene
Leistungsmerkmale
vented
manufacturer/tradename
BRAND 452010
L × B
55 mm × 16 mm
Suchen Sie nach ähnlichen Produkten? Visit Leitfaden zum Produktvergleich
Verwandte Kategorien
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
BR452005Z740356BR452000
BRAND® disposable petri dish with lid L × W 55 mm × 16 mm, vented
BR452010
BRAND® disposable petri dish with lid
BRAND® disposable petri dish with lid L × W 94 mm × 16 mm, vented
BR452005
BRAND® disposable petri dish with lid
vibrant-m
Z740356
Nunc® petri dishes
BRAND® disposable petri dish with lid L × W 94 mm × 16 mm, vented: no
BR452000
BRAND® disposable petri dish with lid
feature
vented
feature
lid, vented
feature
lid
feature
lid, vented: no
manufacturer/tradename
BRAND 452010
manufacturer/tradename
BRAND 452005
manufacturer/tradename
Nunc 168381
manufacturer/tradename
BRAND 452000
L × W
55 mm × 16 mm
L × W
94 mm × 16 mm
L × W
-
L × W
94 mm × 16 mm
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • BRAND® disposable petri dish is manufactured from excellent quality polystyrene for sample clarity and visibility.
  • The transparent dishes and lids are assembled robotically to reduce the risk of contamination.
  • Able to withstand temperature up to 80 °C.
  • Fully stackable.
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Produktnummern werden bei der Anzeige auf der Website mit Packungsgrößen/-menge kombiniert (Beispiel: T1503-25G). Bitte stellen Sie sicher NUR die Produktnummer in das Feld Produktnummer eingeben (Beispiel: T1503).
Beispiel
T1503
Produktnummer
-
25G
Packungsgröße/Menge
Weitere Beispiele:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
eingeben als 1.000309185)
Haben Sie ein Problem? Wenden Sie sich bitte an Technischer Dienst zur Unterstützung
Chargennummern sind auf dem Produktetikett unter „Ch.B.“ (bzw. „Lot“ oder „Batch“ auf englischsprachigen Etiketten) zu finden.
Aldrich-Produkte
  • Wenn Sie eine Lotnummer wie z.B. TO09019TO finden - geben Sie die Lotnummer 09019TO ohne die ersten beiden Buchstaben ein.
  • Wenn Sie eine Lotnummer mit einem Füllcode wie z.B. 05427ES-021 finden, geben Sie die Lotnummer 05427ES ohne den Füllcode -021 ein.
  • Wenn Sie eine Lotnummer mit einem Füllcode wie z.B. STBB0728K9 finden, geben Sie die Lotnummer STBB0728 ohne den Füllcode K9 ein.
Nicht gefunden, was Sie suchen?
In manchen Fällen kann ein COA nicht online verfügbar sein. Wenn Sie ein COA nicht finden können, können Sie es anfragen.
COA anfragen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 5
1 of 5
BRAND® Petri dish, glass with lid, soda-lime glass, dish H 15 mm, diam. 60 mm , lid
BR455717
BRAND® Petri dish, glass
BRAND® watch glass PTFE, diam. 100 mm
BR150915
BRAND® watch glass
Petri dishes, polystyrene size 100 mm × 20 mm
P5606
Petrischalen, Polystyrol
Petri dishes, polystyrene size 100 mm × 15 mm
Sigma-Aldrich
P5731
Petrischalen, Polystyrol