Merck
BR701362
BRAND® mat cover for deep well plate
volume 2.2 mL
Anmeldento View Organizational & Contract Pricing
Select a Size
Synonym(e):
Accessories, Cover mats, Deep-well Plates, Sample Storage
Sterilität
non-sterile
manufacturer/tradename
BRAND 701362
Volumen
2.2 mL
Suchen Sie nach ähnlichen Produkten? Visit Leitfaden zum Produktvergleich
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
BR701358BR701360BR701368
BRAND® mat cover for deep well plate volume 2.2 mL
BR701362
BRAND® mat cover for deep well plate
BRAND® mat cover for deep well plate volume 0.5 mL
BR701358
BRAND® mat cover for deep well plate
BRAND® mat cover for deep well plate polyethylene, volume 1.1 mL, size 96 wells
BR701360
BRAND® mat cover for deep well plate
manufacturer/tradename
BRAND 701362
manufacturer/tradename
BRAND 701358
manufacturer/tradename
BRAND 701360
manufacturer/tradename
BRAND 701368
volume
2.2 mL
volume
0.5 mL
volume
1.1 mL
volume
-
Allgemeine Beschreibung
BRAND® mat cover is an ethylene vinyl acetate sealing mat for 96 deep well plates with square-shaped wells. Sealing mats are ideal for short-term storage and reliably protect samples against contamination and evaporation.
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Produktnummern werden bei der Anzeige auf der Website mit Packungsgrößen/-menge kombiniert (Beispiel: T1503-25G). Bitte stellen Sie sicher NUR die Produktnummer in das Feld Produktnummer eingeben (Beispiel: T1503).
Beispiel
T1503
Produktnummer
-
25G
Packungsgröße/Menge
Weitere Beispiele:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
eingeben als 1.000309185)
Haben Sie ein Problem? Wenden Sie sich bitte an Technischer Dienst zur Unterstützung
Chargennummern sind auf dem Produktetikett unter „Ch.B.“ (bzw. „Lot“ oder „Batch“ auf englischsprachigen Etiketten) zu finden.
Aldrich-Produkte
  • Wenn Sie eine Lotnummer wie z.B. TO09019TO finden - geben Sie die Lotnummer 09019TO ohne die ersten beiden Buchstaben ein.
  • Wenn Sie eine Lotnummer mit einem Füllcode wie z.B. 05427ES-021 finden, geben Sie die Lotnummer 05427ES ohne den Füllcode -021 ein.
  • Wenn Sie eine Lotnummer mit einem Füllcode wie z.B. STBB0728K9 finden, geben Sie die Lotnummer STBB0728 ohne den Füllcode K9 ein.
Nicht gefunden, was Sie suchen?
In manchen Fällen kann ein COA nicht online verfügbar sein. Wenn Sie ein COA nicht finden können, können Sie es anfragen.
COA anfragen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 9
1 of 9
Deep well plate 96 square wells, working volume 2.0 mL, 25 ea of
AXYP2MLSQC
Deep well plate
Nunc® 96 DeepWell™ plate, non-treated maximum volume 2 mL, non-sterile, round bottom natural polypropylene wells
Z717266
Nunc® 96 DeepWell plate, non-treated
Whatman® UNIPLATE microplates 48 well, flat bottom, well volume 5 mL, natural polypropylene
WHA77015500
Whatman® UNIPLATE microplates
Deep well plate 25 ea of, sterile
AXYP2MLSQCS
Deep well plate
Deep well plate with rectangular well, size 24 wells, clear, size 10 mL, pkg of 5x5plates/cs, sterile
AXYPDW10ML24CS
Deep well plate