Merck
CLS70165100
Corning® VISTA Petri Dish
dish diam. 100 mm × 10 mm
Anmeldento View Organizational & Contract Pricing
NACRES:
NB.43
Materialien
round
soda-lime glass dishes with lids
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
lid
reusable
Verpackung
case of 24
manufacturer/tradename
Corning 70165-100
Schalendurchm.
100 mm × 10 mm
Suchen Sie nach ähnlichen Produkten? Visit Leitfaden zum Produktvergleich
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
CLS70165101CLS70165152Z740621
Corning® Soda Lime Silica glass petri dish dish diam. 100 mm × 10 mm
CLS70165100
Corning® VISTA Petri Dish
Corning® Soda Lime Silica glass petri dish dish diam. 100 mm × 15 mm
CLS70165101
Corning® VISTA Petri Dish
Corning® Soda Lime Silica glass petri dish dish diam. 150 mm × 20 mm
CLS70165152
Corning® VISTA Petri Dish
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
feature
lid, reusable
feature
lid, reusable
feature
lid, reusable
feature
autoclavable, lid
packaging
case of 24
packaging
case of 24
packaging
case of 24
packaging
pack of 24 ea
manufacturer/tradename
Corning 70165-100
manufacturer/tradename
Corning 70165-101
manufacturer/tradename
Corning 70165-152
manufacturer/tradename
-
dish diam.
100 mm × 10 mm
dish diam.
100 mm × 15 mm
dish diam.
150 mm × 20 mm
dish diam.
-
Allgemeine Beschreibung
The thermal expansion of Soda Lime Glass is 93.5 x 10-7 cm/cm/°C. The normal service temperature is 110°C and the extreme service temperature is 460°C. These dishes are not designed for rapid thermal shock. The Corning® brand Petri Dishes should be viewed as a low cost alternative to Pyrex® brand Petri Dishes (Catalog CLS3160) which are made from low expansion (32.5 x 10-7 cm/cm/°C) borosilicate glass.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Analysenzertifikate (COA)
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Produktnummern werden bei der Anzeige auf der Website mit Packungsgrößen/-menge kombiniert (Beispiel: T1503-25G). Bitte stellen Sie sicher NUR die Produktnummer in das Feld Produktnummer eingeben (Beispiel: T1503).
Beispiel
T1503
Produktnummer
-
25G
Packungsgröße/Menge
Weitere Beispiele:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
eingeben als 1.000309185)
Haben Sie ein Problem? Wenden Sie sich bitte an Technischer Dienst zur Unterstützung
Chargennummern sind auf dem Produktetikett unter „Ch.B.“ (bzw. „Lot“ oder „Batch“ auf englischsprachigen Etiketten) zu finden.
Aldrich-Produkte
  • Wenn Sie eine Lotnummer wie z.B. TO09019TO finden - geben Sie die Lotnummer 09019TO ohne die ersten beiden Buchstaben ein.
  • Wenn Sie eine Lotnummer mit einem Füllcode wie z.B. 05427ES-021 finden, geben Sie die Lotnummer 05427ES ohne den Füllcode -021 ein.
  • Wenn Sie eine Lotnummer mit einem Füllcode wie z.B. STBB0728K9 finden, geben Sie die Lotnummer STBB0728 ohne den Füllcode K9 ein.
Nicht gefunden, was Sie suchen?
In manchen Fällen kann ein COA nicht online verfügbar sein. Wenn Sie ein COA nicht finden können, können Sie es anfragen.
COA anfragen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3
BRAND® Petri dish, glass with lid, soda-lime glass, dish H 20 mm, diam. 100 mm , lid
BR455743
BRAND® Petri dish, glass
BRAND® Petri dish, glass with lid, soda-lime glass, dish H 25 mm, diam. 150 mm , lid
BR455751
BRAND® Petri dish, glass
Petri dishes, polystyrene size 100 mm × 15 mm
Sigma-Aldrich
P5856
Petrischalen, Polystyrol