Fortfahren mit
Z231509
Duroplan Petrischalen
O.D. × H 60 mm × 20 mm
Synonym(e):
217554101, DUROPLAN, cultureware, dish, glassware, plate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 169.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.14
UNSPSC Code:
41121812
Material:
borosilicate glass
Sterility:
non-sterile
Binding type:
non-treated surface
Manufacturer/tradename:
DURAN® 217554101
Packaging:
pack of 1 ea, case of 10 ea
CHF 169.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
borosilicate glass
sterility
non-sterile
feature
lid
packaging
pack of 1 ea, case of 10 ea
manufacturer/tradename
DURAN® 217554101
availability
not available in USA and Canada
O.D. × H
60 mm × 20 mm
dish capacity
~50 mL
dish diam.
60 mm
binding type
non-treated surface
General description
Supplied in pairs as dish and cover. These petri dishes are manufactured to give even distribution of culture media and distortion-free transparency. Meet DIN 12339 standard.
Legal Information
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z231541Z231525Z231517
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
DURAN® 217554101
manufacturer/tradename
DURAN® 217555106
manufacturer/tradename
DURAN® 217554607
manufacturer/tradename
DURAN® 217554307
feature
lid
feature
lid
feature
lid
feature
lid
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
material
borosilicate glass
material
borosilicate glass
material
borosilicate glass
material
borosilicate glass
packaging
pack of 1 ea, case of 10 ea
packaging
pack of 1 ea, case of 10 ea
packaging
pack of 1 ea, case of 10 ea
packaging
case of 10 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Duroplan Petrischalen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)