Merck
Z231517
Duroplan Petrischalen
O.D. × H 80 mm × 20 mm
NACRES:
NB.14
Materialien
borosilicate glass
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
lid
Verpackung
case of 10 ea
manufacturer/tradename
DURAN® 217554307
availability
not available in USA and Canada
AD × H
80 mm × 20 mm
Schalenkapazität
~100 mL
Schalendurchm.
80 mm
Bindungsart
non-treated surface
Suchen Sie nach ähnlichen Produkten? Visit Leitfaden zum Produktvergleich
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
Z231533Z231568Z231541
vibrant-m
Z231517
Duroplan Petrischalen
vibrant-m
Z231533
Duroplan Petrischalen
vibrant-m
Z231568
Duroplan Petrischalen
vibrant-m
Z231541
Duroplan Petrischalen
material
borosilicate glass
material
borosilicate glass
material
borosilicate glass , cylindrical
material
borosilicate glass
manufacturer/tradename
DURAN® 217554307
manufacturer/tradename
DURAN® 217554804
manufacturer/tradename
DURAN® 217555303
manufacturer/tradename
DURAN® 217555106
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
feature
lid
feature
lid
feature
lid
feature
lid
packaging
case of 10 ea
packaging
case of 10 ea
packaging
pack of 10 ea
packaging
pack of 1 ea, case of 10 ea
Allgemeine Beschreibung
Supplied in pairs as dish and cover. These petri dishes are manufactured to give even distribution of culture media and distortion-free transparency. Meet DIN 12339 standard.
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Analysenzertifikate (COA)
In der Dokumentenbibliothek finden Sie Dokumente zu den Produkten, die Sie in der Vergangenheit erworben haben.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Können Sie Ihr Produkt oder Ihre Lot-/Chargennummer nicht finden?
Produktnummern werden bei der Anzeige auf der Website mit Packungsgrößen/-menge kombiniert (Beispiel: T1503-25G). Bitte stellen Sie sicher NUR die Produktnummer in das Feld Produktnummer eingeben (Beispiel: T1503).
Beispiel
T1503
Produktnummer
-
25G
Packungsgröße/Menge
Weitere Beispiele:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
eingeben als 1.000309185)
Haben Sie ein Problem? Wenden Sie sich bitte an Technischer Dienst zur Unterstützung
Chargennummern sind auf dem Produktetikett unter „Ch.B.“ (bzw. „Lot“ oder „Batch“ auf englischsprachigen Etiketten) zu finden.
Aldrich-Produkte
  • Wenn Sie eine Lotnummer wie z.B. TO09019TO finden - geben Sie die Lotnummer 09019TO ohne die ersten beiden Buchstaben ein.
  • Wenn Sie eine Lotnummer mit einem Füllcode wie z.B. 05427ES-021 finden, geben Sie die Lotnummer 05427ES ohne den Füllcode -021 ein.
  • Wenn Sie eine Lotnummer mit einem Füllcode wie z.B. STBB0728K9 finden, geben Sie die Lotnummer STBB0728 ohne den Füllcode K9 ein.
Nicht gefunden, was Sie suchen?
In manchen Fällen kann ein COA nicht online verfügbar sein. Wenn Sie ein COA nicht finden können, können Sie es anfragen.
COA anfragen