Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121800
Packaging:
pack of 1 ea
Manufacturer/tradename:
Nalgene 2158-0032
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenfeature
fits tubing 3/8 in., number of ports 3
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 2158-0032
General description
Available in two and three port configurations, and is ideal for filling/dispensing into and out of vacuum trap systems with carboys and bottles. Quick disconnect ports fit either 1/4 in. or 3/8 in. I.D. tubing, and have a built-in shut off valve if tubing inserts are taken out. Fits onto all carboys and bottles with 83 mm neck. Leakproof.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| Z500011-1EA | 04061832618104 |