Merck
Z680478
Duran® GL 45 connection system caps and accessories
insert for hose connection screw cap GL 14, 3.0 mm
Synonym(e):
1129816, GL45 connection system, accessory, adapter, connector, insert, spare part
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
1 EA
CHF 15.80
CHF 15.80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Über diesen Artikel
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Materialien
white PTFE/silicone
Hersteller/Markenname
DURAN® 1129816
Parameter
-50-230 °C temp. limit
Verwandte Kategorien
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
Z680494Z680486Z680451
material
white PTFE/silicone
material
white PTFE/silicone
material
white PTFE/silicone
material
white PTFE/silicone
manufacturer/tradename
DURAN® 1129816
manufacturer/tradename
DURAN® 1129818
manufacturer/tradename
DURAN® 1129817
manufacturer/tradename
DURAN® 1129815
parameter
-50-230 °C temp. limit
parameter
-50-230 °C temp. limit
parameter
-50-230 °C temp. limit
parameter
-50-230 °C temp. limit
Allgemeine Beschreibung
GL 45 screw cap with either two or three ports that have GL 14 thread. This is a flexible modular system which has four different hose diameters available: 1.6 mm, 3.0 mm, 3.2 mm and 6.0 mm that can be connected.
Sterile pressure equalization is possible through use of membrane filter.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Manufactured from PP, PTFE, silicone
  • Accessories designed for use with the DURAN® GL 45 2/3 port tubing connection caps or GL 45 / GLS 80® Stirred Bottle Reactor caps
  • Safe and secure liquid transfer into or out of laboratory bottles
  • Four inserts are suitable for rigid or semi-rigid tubing with a range of outer diameters: 1.6, 3.0, 3.2 or 6.0 mm
  • Open-topped blue PP GL 14 pass-through tubing cap for use with the inserts
  • Closed-top red PBT GL 14 cap for sealing unused ports
  • Sterile pressure equilisation is possible with pressure compensation set
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
GLS 80 is a registered trademark of Duran Group
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)