Merck
Z680796
Duran® stirred reactor systems
capacity 1000 mL
NACRES:
NB.17
Materialien
glass bottle
polypropylene cap
round bottle
Leistungsmerkmale
with cap
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
DURAN® 1200396
Kapazität
1000 mL
Fitting
GL 45 connector (with 2 GL 14 PBT caps, red)
for GL 45 bottles
Suchen Sie nach ähnlichen Produkten? Visit Leitfaden zum Produktvergleich
Allgemeine Beschreibung
The stirred reactor is ideal for the widest possible range of mixing processes in laboratories, such as mixing liquids or dissolving solids. The whole assembly is autoclavable, so that it can be used in biological applications, for simple fermentation processes.
  • Drive using standard magnetic stirrers
  • Variable stirrer shaft, can be used for 500 mL and 1,000 mL Duran® GL 45 laboratory bottles
  • Can be used up to 500 rpm
  • Compatible with the Duran® connection systems; hoses with bores from 1.6 mm to 6.0 mm can be fitted
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Analysenzertifikate (COA)
In der Dokumentenbibliothek finden Sie Dokumente zu den Produkten, die Sie in der Vergangenheit erworben haben.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Können Sie Ihr Produkt oder Ihre Lot-/Chargennummer nicht finden?
Produktnummern werden bei der Anzeige auf der Website mit Packungsgrößen/-menge kombiniert (Beispiel: T1503-25G). Bitte stellen Sie sicher NUR die Produktnummer in das Feld Produktnummer eingeben (Beispiel: T1503).
Beispiel
T1503
Produktnummer
-
25G
Packungsgröße/Menge
Weitere Beispiele:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
eingeben als 1.000309185)
Haben Sie ein Problem? Wenden Sie sich bitte an Technischer Dienst zur Unterstützung
Chargennummern sind auf dem Produktetikett unter „Ch.B.“ (bzw. „Lot“ oder „Batch“ auf englischsprachigen Etiketten) zu finden.
Aldrich-Produkte
  • Wenn Sie eine Lotnummer wie z.B. TO09019TO finden - geben Sie die Lotnummer 09019TO ohne die ersten beiden Buchstaben ein.
  • Wenn Sie eine Lotnummer mit einem Füllcode wie z.B. 05427ES-021 finden, geben Sie die Lotnummer 05427ES ohne den Füllcode -021 ein.
  • Wenn Sie eine Lotnummer mit einem Füllcode wie z.B. STBB0728K9 finden, geben Sie die Lotnummer STBB0728 ohne den Füllcode K9 ein.
Nicht gefunden, was Sie suchen?
In manchen Fällen kann ein COA nicht online verfügbar sein. Wenn Sie ein COA nicht finden können, können Sie es anfragen.
COA anfragen