Merck
Z680850
Duran® stirred reactor caps and accessories
spare screw cap, 2-ports
NACRES:
NB.17
Hersteller/Markenname
DURAN®
Schott
Fitting
for for GL 45 stirred reactor systems
Suchen Sie nach ähnlichen Produkten? Visit Leitfaden zum Produktvergleich
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
Z680869Z680877Z680842
fitting
for for GL 45 stirred reactor systems
fitting
for for GL 45 stirred reactor systems
fitting
-
fitting
-
Laboratory mixing stirring process, reactor system, stirrer reactors.
Laboratory mixing stirring process, reactor system, stirrer reactors.
-
-
Allgemeine Beschreibung
These components allow for extra media bottles to be connected or lets sterile pressure compensation be possible. The parts are autoclaveable and the drive is provided by a standard magnetic stirrer.
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Analysenzertifikate (COA)
In der Dokumentenbibliothek finden Sie Dokumente zu den Produkten, die Sie in der Vergangenheit erworben haben.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Können Sie Ihr Produkt oder Ihre Lot-/Chargennummer nicht finden?
Produktnummern werden bei der Anzeige auf der Website mit Packungsgrößen/-menge kombiniert (Beispiel: T1503-25G). Bitte stellen Sie sicher NUR die Produktnummer in das Feld Produktnummer eingeben (Beispiel: T1503).
Beispiel
T1503
Produktnummer
-
25G
Packungsgröße/Menge
Weitere Beispiele:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
eingeben als 1.000309185)
Haben Sie ein Problem? Wenden Sie sich bitte an Technischer Dienst zur Unterstützung
Chargennummern sind auf dem Produktetikett unter „Ch.B.“ (bzw. „Lot“ oder „Batch“ auf englischsprachigen Etiketten) zu finden.
Aldrich-Produkte
  • Wenn Sie eine Lotnummer wie z.B. TO09019TO finden - geben Sie die Lotnummer 09019TO ohne die ersten beiden Buchstaben ein.
  • Wenn Sie eine Lotnummer mit einem Füllcode wie z.B. 05427ES-021 finden, geben Sie die Lotnummer 05427ES ohne den Füllcode -021 ein.
  • Wenn Sie eine Lotnummer mit einem Füllcode wie z.B. STBB0728K9 finden, geben Sie die Lotnummer STBB0728 ohne den Füllcode K9 ein.
Nicht gefunden, was Sie suchen?
In manchen Fällen kann ein COA nicht online verfügbar sein. Wenn Sie ein COA nicht finden können, können Sie es anfragen.
COA anfragen