Merck
Z681024
Graduierte Duran® Laborflaschen, ohne Deckel
capacity 3,500 mL, clear glass bottle
Synonym(e):
218016908
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
Materialien
clear glass bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
Verbindung
Joints threaded neck (GL45)
Leistungsmerkmale
graduations
without cap
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
DURAN® 21 801 69 08
Kapazität
3,500 mL
Durchm. × H
160 mm × 295 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Wiederverwendbare Flaschen und Kappen zur Lagerung von Reagenzien, Chemikalien, Lösungen, Gewebekultur-Medien usw. Aus Duran Borosilikat Glas, Typ 3.3, mit maximaler chemischer Resistenz und Temperaturfestigkeit. Optionale Ausgußringe verhindern Tropfenbildung
Anwendung
Duran® graduated laboratory bottles, without caps are suitable for the storage of reagents, chemicals, solutions, tissue culture media, and more.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • The Duran® graduated laboratory bottles are made of Duran borosilicate glass, Type 3.3, for maximum chemical and thermal shock resistance.
  • These bottles are reusable and autoclavable at 121 or 134 °C.
  • The optional pouring rings prevent drips when pouring from these bottles.
  • The bottles provide an easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content.
  • They are suitable for long-term storage.
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences