Merck
Z742389
Duran® double walled jacketed GLS 80 bottle
capacity 1000 mL, polypropylene pour ring, blue polypropylene cap
NACRES:
NB.17
Materialien
PTFE connector
blue polypropylene cap
borosilicate glass 3.3 bottle
colorless bottle
polypropylene pour ring
round bottle
Verbindung
Joints threaded neck (65)
Leistungsmerkmale
with cap
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
DURAN® 242565456
Parameter
-40-120 °C temp. range
H × Durchm.
270 mm × 110 mm
Kapazität
1000 mL
Anschlussgröße
10 mm
Suchen Sie nach ähnlichen Produkten? Visit Leitfaden zum Produktvergleich
Allgemeine Beschreibung
The DURAN double walled, wide mouth bottles GLS 80 incorporate an integral jacket that isolates the contents from the external environment. Heated or cooled liquids can be circulated through the jacket to control the temperature within the screw topped DURAN bottle. The DURAN double walled bottles offer a sealable and more flexible alternative to open topped jacketed beakers.
Anwendung
  • Simple, low cost, jacketed chemostat or bioreactor for cell culture.
  • Vessel for temperature-controlled reactions such as enzyme digestions.
  • Simple continuous flow stirred reactor system with the optional GLS 80 cap components.
  • Thermostatic vessel to maintain fluids, or high viscosity liquids at a constant temperature, useful when working with endo- or exothermic reagents.
  • Large cold trap or condenser when used with dry ice in the inner container.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • All components are fully autoclavable
  • The wide 65 mm inner diameter of the GLS 80 wide mouth provides easy access to the contents, or for cleaning.
  • The flat inner base is compatible with magnetic stir bars, or the DURAN GLS 80 magnetic stirrer cap system.
  • Compatible with full range of wide mouth GLS 80 connection cap systems for liquid addition or removal during processing.
  • The inner vessel features an easy-to-read graduated volume scale.
  • The GL 18 outlet hose connectors are removable for increased safety
  • The positions of the 10 mm PTFE inlet/outlet hose connectors are optimized for a uniform flow around the jacket to ensure consistent heating or cooling.
Sonstige Hinweise
The maximum pressure in the double walled glass jacket must not exceed +50 kPa gauge. These products must not be used under vacuum.
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Analysenzertifikate (COA)
In der Dokumentenbibliothek finden Sie Dokumente zu den Produkten, die Sie in der Vergangenheit erworben haben.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Können Sie Ihr Produkt oder Ihre Lot-/Chargennummer nicht finden?
Produktnummern werden bei der Anzeige auf der Website mit Packungsgrößen/-menge kombiniert (Beispiel: T1503-25G). Bitte stellen Sie sicher NUR die Produktnummer in das Feld Produktnummer eingeben (Beispiel: T1503).
Beispiel
T1503
Produktnummer
-
25G
Packungsgröße/Menge
Weitere Beispiele:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
eingeben als 1.000309185)
Haben Sie ein Problem? Wenden Sie sich bitte an Technischer Dienst zur Unterstützung
Chargennummern sind auf dem Produktetikett unter „Ch.B.“ (bzw. „Lot“ oder „Batch“ auf englischsprachigen Etiketten) zu finden.
Aldrich-Produkte
  • Wenn Sie eine Lotnummer wie z.B. TO09019TO finden - geben Sie die Lotnummer 09019TO ohne die ersten beiden Buchstaben ein.
  • Wenn Sie eine Lotnummer mit einem Füllcode wie z.B. 05427ES-021 finden, geben Sie die Lotnummer 05427ES ohne den Füllcode -021 ein.
  • Wenn Sie eine Lotnummer mit einem Füllcode wie z.B. STBB0728K9 finden, geben Sie die Lotnummer STBB0728 ohne den Füllcode K9 ein.
Nicht gefunden, was Sie suchen?
In manchen Fällen kann ein COA nicht online verfügbar sein. Wenn Sie ein COA nicht finden können, können Sie es anfragen.
COA anfragen