Merck
BDPH9BCDC2CE
Bide Pharmatech
2-Cyano-4-fluorobenzoic acid
Synonym(e):
2-cyano-4-fluorobenzoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H4O2N1F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.12
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C8H4FNO2/c9-6-1-2-7(8(11)12)5(3-6)4-10/h1-3H,(H,11,12)
Inchi Key
SVBQRUGIKCKEQZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Cyano-4-fluorobenzoic acid
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)