Merck
COMH95E96E31
Combi-Blocks, Inc.
Glutathione oxidized, hydrate
Synonym(e):
(2S)-2-amino-5-({(1R)-1-[({(2R)-2-{[(4S)-4-amino-4-carboxybutanoyl]amino}-3-[(carboxymethyl)amino]-3-oxopropyl}disulfanyl)methyl]-2-[(carboxymethyl)amino]-2-oxoethyl}amino)-5-oxopentanoic acid hydrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
630.65
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C20H32N6O12S2.H2O/c21-9(19(35)36)1-3-13(27)25-11(17(33)23-5-15(29)30)7-39-40-8-12(18(34)24-6-16(31)32)26-14(28)4-2-10(22)20(37)38;/h9-12H,1-8,21-22H2,(H,23,33)(H,24,34)(H,25,27)(H,26,28)(H,29,30)(H,31,32)(H,35,36)(H,37,38);1H2/t9-,10-,11-,12-;/m0./s1
Inchi Key
AQWLIFJHVLBNMB-AAQZBYNGSA-N
Storage temp.
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
CN
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QH-2597
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)