Merck
ENAH30469962
Enamine
3-tert-butyl-3-azabicyclo[3.3.1]nonan-9-ol
Synonym(e):
3-tert-butyl-3-azabicyclo[3.3.1]nonan-9-ol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.32
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C12H23NO/c1-12(2,3)13-7-9-5-4-6-10(8-13)11(9)14/h9-11,14H,4-8H2,1-3H3
Inchi Key
COOVPSNCROLCRH-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)