Merck
1.10015
Supelco
Aluminium Test
colorimetric, 10-250 mg/L (Al), MQuant®
Synonym(e):
Aluminium-Test
Beschreibung
semi-quantitative
Qualitätsniveau
Produktlinie
MQuant®
spezifische(r) Analyt(en)
aluminium
Messbereich
10-250 mg/L (Al)
Nachweisverfahren
colorimetric
Lagertemp.
15-25°C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
1.179251.179271.17924
vibrant-m
1.10015
Aluminium Test
vibrant-m
1.17925
Chlor-Test
vibrant-m
1.17927
Arsen-Test
vibrant-m
1.17924
Chlor-Test
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
description
semi-quantitative
description
semi-quantitative
description
semi-quantitative
description
semi-quantitative
product line
MQuant®
product line
MQuant®
product line
MQuant®
product line
MQuant®
measuring range
10-250 mg/L (Al)
measuring range
0-20 mg/L (Cl2)
measuring range
0.005-0.50 mg/L (As)
measuring range
0-500 mg/L (Cl2)
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
Allgemeine Beschreibung
Aluminium compounds are used as precipitating agents (flocculants) for water treatment plants, swimming baths and in paper manufacturing. MQuant Aluminium test strips can usually be applied directly here to test the effectiveness of the filter in process control. Using these test strips, the aluminium concentration is measured semiquantitatively by visual comparison of the reaction zone on the test strip with the fields of the color scale. All necessary reagents for the test are already included for a fast and easy analysis. The test strips are perfect for pre-testing a sample in an economic and quick way to estimate the aluminium concentration and a possible dilution factor prior to using a quantitative method such as a Reflectoquant and Spectroquant test.
Method: colorimetric with test strips and reagents 10 - 25 - 50 - 100 - 250 mg/l Al MQuant®
Rechtliche Hinweise
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Analysenzertifikate (COA)
In der Dokumentenbibliothek finden Sie Dokumente zu den Produkten, die Sie in der Vergangenheit erworben haben.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Können Sie Ihr Produkt oder Ihre Lot-/Chargennummer nicht finden?
Produktnummern werden bei der Anzeige auf der Website mit Packungsgrößen/-menge kombiniert (Beispiel: T1503-25G). Bitte stellen Sie sicher NUR die Produktnummer in das Feld Produktnummer eingeben (Beispiel: T1503).
Beispiel
T1503
Produktnummer
-
25G
Packungsgröße/Menge
Weitere Beispiele:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
eingeben als 1.000309185)
Haben Sie ein Problem? Wenden Sie sich bitte an Technischer Dienst zur Unterstützung
Chargennummern sind auf dem Produktetikett unter „Ch.B.“ (bzw. „Lot“ oder „Batch“ auf englischsprachigen Etiketten) zu finden.
Aldrich-Produkte
  • Wenn Sie eine Lotnummer wie z.B. TO09019TO finden - geben Sie die Lotnummer 09019TO ohne die ersten beiden Buchstaben ein.
  • Wenn Sie eine Lotnummer mit einem Füllcode wie z.B. 05427ES-021 finden, geben Sie die Lotnummer 05427ES ohne den Füllcode -021 ein.
  • Wenn Sie eine Lotnummer mit einem Füllcode wie z.B. STBB0728K9 finden, geben Sie die Lotnummer STBB0728 ohne den Füllcode K9 ein.
Nicht gefunden, was Sie suchen?
In manchen Fällen kann ein COA nicht online verfügbar sein. Wenn Sie ein COA nicht finden können, können Sie es anfragen.
COA anfragen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3
Sulfat-Test colorimetric, 200-1600 mg/L (SO42-), for use with MQuant® StripScan App, MQuant®
Supelco
1.10019
Sulfat-Test
Chlorid-Test colorimetric, 500-3000 mg/L (Cl-), MQuant®
Supelco
1.10079
Chlorid-Test
Nitrat-Test colorimetric, 10-500 mg/L (NO3-), for use with MQuant® StripScan App
Supelco
1.10020
Nitrat-Test