Merck
1.16217
Supelco
Pre-column holder for LiChroCART® cartridges 4-4 for capillary connection to Hibar® RT column
Anmeldento View Organizational & Contract Pricing
Select a Size
Synonym(e):
Vorsäulenhalterung für LiChroCART 4-4 Vorsäulen zur Kopplung an Hibar RT Fertigsäulen mit Kapillarverbindung
technique(s)
HPLC: suitable
Qualitätsniveau
Trenntechnik
supercritical fluid (SFC)
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
This precolumn holder is suitable for connection with capillary to all common HPLC columns.
Hinweis zur Analyse
Visuelle Kontrolle: entspricht
Rechtliche Hinweise
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LICHROCART is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Produktnummern werden bei der Anzeige auf der Website mit Packungsgrößen/-menge kombiniert (Beispiel: T1503-25G). Bitte stellen Sie sicher NUR die Produktnummer in das Feld Produktnummer eingeben (Beispiel: T1503).
Beispiel
T1503
Produktnummer
-
25G
Packungsgröße/Menge
Weitere Beispiele:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
eingeben als 1.000309185)
Haben Sie ein Problem? Wenden Sie sich bitte an Technischer Dienst zur Unterstützung
Chargennummern sind auf dem Produktetikett unter „Ch.B.“ (bzw. „Lot“ oder „Batch“ auf englischsprachigen Etiketten) zu finden.
Aldrich-Produkte
  • Wenn Sie eine Lotnummer wie z.B. TO09019TO finden - geben Sie die Lotnummer 09019TO ohne die ersten beiden Buchstaben ein.
  • Wenn Sie eine Lotnummer mit einem Füllcode wie z.B. 05427ES-021 finden, geben Sie die Lotnummer 05427ES ohne den Füllcode -021 ein.
  • Wenn Sie eine Lotnummer mit einem Füllcode wie z.B. STBB0728K9 finden, geben Sie die Lotnummer STBB0728 ohne den Füllcode K9 ein.
Nicht gefunden, was Sie suchen?
In manchen Fällen kann ein COA nicht online verfügbar sein. Wenn Sie ein COA nicht finden können, können Sie es anfragen.
COA anfragen