Dokumente
1.18452
Supelco
Aluminium Test Refill pack
for use with MCOLORTEST®
Leistungsmerkmale
refill
Qualitätsniveau
spezifische(r) Analyt(en)
aluminium
Kompatibilität
for use with MCOLORTEST®
Nachweisverfahren
colorimetric
Lagertemp.
15-25°C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
1.184581.147821.18326
Aluminium Test Refill pack for use with MCOLORTEST®
1.18452
Aluminium Test Refill pack
Iron Test Refill pack for use with MCOLORTEST®
1.18458
Iron Test Refill pack
Supelco
1.14782
Zinc Test Refill pack
Chlorine Test Refill pack for use with MCOLORTEST®
1.18326
Chlorine Test Refill pack
specific analyte(s)
aluminium
specific analyte(s)
iron
specific analyte(s)
zinc
specific analyte(s)
chlorine
feature
refill
feature
refill
feature
refill
feature
refill
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
This refill pack contains all the reagents for the MQuant® test kits 1.18386 and 1.14413 for the colorimetric evaluation of aluminium. When the reagents of the MQuant® test are used up, the kit can be replenished by ordering the appropriate refill pack. Refill packs are available for a range of MQuant® test kits, making it a particularly economical system.
Method
In weakly acidic, acetate-buffered solution aluminium ions react with chromazurol S to form a blue compound. Due to the intrinsic orange coloration of the reagent blank, the measurement solution is orange-red to red in color. The aluminium concentration is measured semiquantitatively by visual colorimetric evaluation.
The test can be used for ammonium determination in
  • Groundwater and surface water, seawater
  • Drinking water and mineral water
  • Waters from aquaculture
  • Boiler and boiler feed water, cooling water
  • Process water
  • Industrial water
  • Wastewater and percolating water
  • Electroplating wastewater
  • Swimming-pool water
Rechtliche Hinweise
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
188.6 °F
Flammpunkt (°C)
87 °C
Analysenzertifikate (COA)
In der Dokumentenbibliothek finden Sie Dokumente zu den Produkten, die Sie in der Vergangenheit erworben haben.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Können Sie Ihr Produkt oder Ihre Lot-/Chargennummer nicht finden?
Produktnummern werden bei der Anzeige auf der Website mit Packungsgrößen/-menge kombiniert (Beispiel: T1503-25G). Bitte stellen Sie sicher NUR die Produktnummer in das Feld Produktnummer eingeben (Beispiel: T1503).
Beispiel
T1503
Produktnummer
-
25G
Packungsgröße/Menge
Weitere Beispiele:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
eingeben als 1.000309185)
Haben Sie ein Problem? Wenden Sie sich bitte an Technischer Dienst zur Unterstützung
Chargennummern sind auf dem Produktetikett unter „Ch.B.“ (bzw. „Lot“ oder „Batch“ auf englischsprachigen Etiketten) zu finden.
Aldrich-Produkte
  • Wenn Sie eine Lotnummer wie z.B. TO09019TO finden - geben Sie die Lotnummer 09019TO ohne die ersten beiden Buchstaben ein.
  • Wenn Sie eine Lotnummer mit einem Füllcode wie z.B. 05427ES-021 finden, geben Sie die Lotnummer 05427ES ohne den Füllcode -021 ein.
  • Wenn Sie eine Lotnummer mit einem Füllcode wie z.B. STBB0728K9 finden, geben Sie die Lotnummer STBB0728 ohne den Füllcode K9 ein.
Nicht gefunden, was Sie suchen?
In manchen Fällen kann ein COA nicht online verfügbar sein. Wenn Sie ein COA nicht finden können, können Sie es anfragen.
COA anfragen