Merck
All Photos(2)
PI8P01250
Millipore
Millicell-Zellkultureinsatz, 12 mm, Polycarbonat, 8,0 µm
Polycarbonate cell culture insert with pore size of 8.0 µm used in a 24-well plate for cell attachment, cell culture, cell differentiation, drug transport & permeability.
Synonym(s):
Gewebekultureinsatz, Gewebekulturplatte, Millicell Zellkultureinsatz, 12 mm, Polykarbonat, 8,0 µm, Zellkultureinsätze, permeabler Kultureinsatz
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.22
Material
flat wells
polycarbonate membrane
polystyrene
Qualitätsniveau
400
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmal
lid: no
Verpackung
pack of 48
manufacturer/tradename
Millicell®
Parameter
50 °C max. temp.
technique(s)
cell attachment: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell differentiation: suitable
drug transporter assay: suitable
permeability assay: suitable
H
10.5 mm
Filterdurchm.
12 mm
Filtrationsfläche
0.6 cm2
Plattengröße
1 wells
Arbeitsvolumen
400 μL
Matrix
Isopore
Porengröße
8.0 μm pore size
Oberflächenbereich
0.6 cm2
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
versandt in
ambient
Allgemeine Beschreibung
Device Configuration: Für 24-Well-Platte
Filter Code: PCF
Konfiguration: 24-Well-Platte, 8μm Porengröße
Mit Millicell® Einsätzen haben adhärente Zellen und Suspensionszellen sowohl von ihrer apikalen als auch basolateralen Seite Zugang zum Nährmedium. Zellwachstum, -struktur und -funktion imitieren die In-vivo-Vorgänge genauer. Darüber hinaus ermöglichen Millicell® Einsätze die Untersuchung beider Seiten des Zell-Monolayers.
Stehende Millicell® Einsätze:
- Fördern das Wachstum und bieten ausgezeichnete Möglichkeiten für Zellstudien
Membrantyp:
Isopore-Membran (Polycarbonat)
- Zur matrixfreien Kultivierung anhaftungsabhängiger Zellen
Anwendungen
Zellanlagerung, Zellwachstum, Zelldifferenzierung, Immunzytochemie
Verpackung
50 pk in Individually blister packaged
Einzeln in Blisterpackung
Anwendung
Research Category
Zellkultur
Rechtliche Hinweise
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Certificate of Analysis
Enter Lot Number to search for Certificate of Analysis (COA).
Certificate of Quality
Enter Lot Number to search for Certificate of Quality (COQ).
Our team of scientists has experience in all areas of research including Life Science, Material Science, Chemical Synthesis, Chromatography, Analytical and many others.
Contact Technical Service