Merck
46385
Supelco
Florisil® Adsorptionsmittel für die Chromatografie
60-100 mesh
Anmeldento View Organizational & Contract Pricing
Synonym(e):
Florisil®, Aktiviertes Magnesiumsilikat, Florisil® PR, Magnesiumsilikat
Empirical Formula (Hill Notation):
MgO3Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.39
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
SB.52
Qualität
standard
Qualitätsniveau
Form
coarse powder
technique(s)
LPLC: suitable
Matrix
Magnesium silicate hydrate
Aktive Matrixgruppe
magnesium silicate hydrate
Partikelgröße
149-250 μm
60-100 mesh
Porengröße
60 Å mean pore size
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES string
[Mg++].[O-][Si]([O-])=O
InChI
1S/Mg.O3Si/c;1-4(2)3/q+2;-2
InChI key
FKHIFSZMMVMEQY-UHFFFAOYSA-N
Suchen Sie nach ähnlichen Produkten? Visit Leitfaden zum Produktvergleich
Verwandte Kategorien
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
4638428870546382
Florisil® <200 mesh, fine powder
Supelco
288705
Florisil®
Florisil® PR PR grade (analysis acc. to FDA)
Supelco
46382
Florisil® PR
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
matrix
Magnesium silicate hydrate
matrix
Magnesium silicate hydrate
matrix
Magnesium silicate hydrate
matrix
Magnesium silicate hydrate
matrix active group
magnesium silicate hydrate
matrix active group
magnesium silicate hydrate
matrix active group
magnesium silicate hydrate
matrix active group
magnesium silicate hydrate
particle size
149-250 μm, 60-100 mesh
particle size
250-595 μm, 30-60 mesh
particle size
<200 mesh, <74 μm
particle size
149-250 μm, 60-100 mesh
pore size
60 Å mean pore size
pore size
60 Å mean pore size
pore size
60 Å mean pore size
pore size
60 Å mean pore size
Allgemeine Beschreibung
Florisil, Adsorptionsmittel für die Trennung von Lipiden, ist ein kommerziell hergestelltes Magnesiumoxid-Kieselgel. Es weist eine grobe Mesh-Größe auf, die einen schnellen Durchfluss fördert. Florisil ist wirksam bei der Förderung der [1,3]-sigmatropischen Umlagerung von Mycophenolsäure-ähnlichen Allylphenylethern. Florisilkartuschen werden für die Probenahme der Atmosphäre zur Untersuchung möglicher Störungen durch Luftverunreinigungen eingesetzt.
Anwendung
Florisil wird wie folgt verwendet:
  • als Säulenpackungsmaterial in der Säulenchromatografie
  • als Adsorptionsmittel in der Gaschromatografie mit Elektroneneinfangdetektor (GC/ECD), Kapillarsäulenchromatografie, Adsorptionssäulenchromatografie
  • Bei Reinigungsprozessen in der Gaschromatografie mit Massenspektrometrie und GC-FID
Vorsicht
kann einige dunkle Partikel enthalten
Rechtliche Hinweise
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Analysenzertifikate (COA)
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Produktnummern werden bei der Anzeige auf der Website mit Packungsgrößen/-menge kombiniert (Beispiel: T1503-25G). Bitte stellen Sie sicher NUR die Produktnummer in das Feld Produktnummer eingeben (Beispiel: T1503).
Beispiel
T1503
Produktnummer
-
25G
Packungsgröße/Menge
Weitere Beispiele:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
eingeben als 1.000309185)
Haben Sie ein Problem? Wenden Sie sich bitte an Technischer Dienst zur Unterstützung
Chargennummern sind auf dem Produktetikett unter „Ch.B.“ (bzw. „Lot“ oder „Batch“ auf englischsprachigen Etiketten) zu finden.
Aldrich-Produkte
  • Wenn Sie eine Lotnummer wie z.B. TO09019TO finden - geben Sie die Lotnummer 09019TO ohne die ersten beiden Buchstaben ein.
  • Wenn Sie eine Lotnummer mit einem Füllcode wie z.B. 05427ES-021 finden, geben Sie die Lotnummer 05427ES ohne den Füllcode -021 ein.
  • Wenn Sie eine Lotnummer mit einem Füllcode wie z.B. STBB0728K9 finden, geben Sie die Lotnummer STBB0728 ohne den Füllcode K9 ein.
Nicht gefunden, was Sie suchen?
In manchen Fällen kann ein COA nicht online verfügbar sein. Wenn Sie ein COA nicht finden können, können Sie es anfragen.
COA anfragen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
An improved gas chromatographic method for the determination of perfluorocarbon tracers in the atmosphere
Lagomarsino, Raymond J.
Journal of Chromatography A, 34, 405-412 (1996)
Determination of atmospheric perfluorocarbon background concentrations of fL/L range at the western coastal area of Korea
Kim, HyeKyeong, et al.
Atmospheric Environment, 1, 4-4 (2002)
R C Prados-Rosales et al.
Journal of chromatography. A, 993(1-2), 121-129 (2003-05-09)
A rapid analytical method for determination of organochlorine pesticide residues in sunflower seeds based on focused microwave-assisted Soxhlet extraction has been developed. The main factors affecting the extraction efficiency--namely microwave power, irradiation time, volume of extractant and number of cycles--were
The covalently bound flavin of Chromatium cytochrome c552. 1. Evidence for cysteine thiohemiacetal at the 8 alpha position.
W H Walker et al.
European journal of biochemistry, 48(2), 439-448 (1974-10-02)
The Florisil? catalyzed [1, 3]-sigmatropic shift of allyl phenyl ethers-An entryway into novel mycophenolic acid analogues.
Talamas, Francisco X., et al.
Tetrahedron Letters, 38, 4725-4728 (1997)
Verwandter Inhalt
Low pressure liquid chromatography (LPLC) is a chromatographic technique that operates at low pressures to drive the mobile phase onto the column containing a stationary phase by the action of a pump.
Die Niederdruck-Flüssigkeitschromatographie (LPLC) ist eine chromatographische Technik, bei der die mobile Phase mit niedrigem Druck durch die Säule (stationäre Phase) gepumpt wird.