Merck
All Photos(1)
74882
Supelco
Natrium-1-octansulfonat Monohydrat
suitable for ion pair chromatography, LiChropur, ≥99.0% (T)
Synonym(s):
1-Octansulfonsäure Natriumsalz Monohydrat
Linear Formula:
CH3(CH2)6CH2SO3Na · H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
234.29
Beilstein:
3574241
EC-Nummer:
MDL-Nummer:
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NB.21
Beschreibung
anionic
Qualitätsniveau
100
Assay
≥99.0% (T)
Form
sheet
Qualität
LiChropur
Mol-Gew.
234.29 g/mol
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
mp (Schmelzpunkt)
≥300 °C (lit.)
λ
10 % in H2O
UV-Absorption
λ: 210 nm Amax: 0.1
λ: 220 nm Amax: 0.06
λ: 230 nm Amax: 0.04
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
Eignung
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
SMILES string
O.[Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11;;/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
MBURIAHQXJQKRE-UHFFFAOYSA-M
Looking for similar products? Visit Product Comparison Guide
Allgemeine Beschreibung
Natrium-1-octansulfonatmonohydrat ist ein Ionenpaarreagens, das sich für die Kationentrennung durch die Kohlenstoffkettenlänge eignet.
Anwendung
Natrium-1-octansulfonatmonohydrat kann als Ionenpaarreagens zur Bestimmung von Trigonellin in Kaffeeproben mittels Ionenpaarchromatografie eingesetzt werden. Es kann auch als Additiv und Verdünnungsmittel der mobilen Phase für Identifizierung, Gehalt und Verunreinigungsprofilanalyse von Methylselen-L-cystein(L-SeMC)-Bulk-Pharmazeutika mittels Umkehrphasen-Ionenpaar-HPLC-Verfahren mit UV-Nachweis eingesetzt werden.
Empfohlene Produkte
LiChropur-Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Rechtliche Hinweise
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt F
Not applicable
Flammpunkt C
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Certificate of Analysis
Enter Lot Number to search for Certificate of Analysis (COA).
Certificate of Origin
Enter Lot Number to search for Certificate of Origin (COO).
More Documents
SDS
Our team of scientists has experience in all areas of research including Life Science, Material Science, Chemical Synthesis, Chromatography, Analytical and many others.
Contact Technical Service