Merck
All Photos(1)
80457
Supelco
Trifluoressigsäure
eluent additive for LC-MS, LiChropur, ≥99.0% (GC)
Synonym(s):
TFA
Linear Formula:
CF3COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
114.02
Beilstein:
742035
EC-Nummer:
MDL-Nummer:
Qualität
eluent additive for LC-MS
Qualitätsniveau
100
Dampfdichte
3.9 (vs air)
Dampfdruck
97.5 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
technique(s)
LC/MS: suitable
Verunreinigungen
≤0.05% water
≤50 mg/kg total sulfur (as SO4)
Brechungsindex
n20/D 1.3 (lit.)
bp
72.4 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−15.4 °C (lit.)
Dichte
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfite (SO32-): ≤10 mg/kg
Kationenspuren
Ag: ≤0.05 mg/kg
Al: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.5 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.1 mg/kg
Co: ≤0.05 mg/kg
Cr: ≤0.1 mg/kg
Cu: ≤0.05 mg/kg
Fe: ≤1.0 mg/kg
K: ≤1.0 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤1.0 mg/kg
Mn: ≤0.1 mg/kg
Mo: ≤0.05 mg/kg
NH4+: ≤10 mg/kg
Na: ≤1.0 mg/kg
Ni: ≤0.1 mg/kg
Pb: ≤0.05 mg/kg
Sr: ≤0.05 mg/kg
Tl: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
UV-Absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.9
λ: 270 nm Amax: ≤0.1
λ: 280 nm Amax: ≤0.08
λ: 290 nm Amax: ≤0.07
λ: 300 nm Amax: ≤0.06
λ: 320 nm Amax: ≤0.05
SMILES string
OC(C(F)(F)F)=O
Eignung
passes test for LC-MS
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChI key
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Looking for similar products? Visit Product Comparison Guide
Allgemeine Beschreibung
Trifluoressigsäure wird häufig als Additiv für die mobile Phase in der Flüssigchromatografie-Massenspektrometrie (LC-MS) eingesetzt.
Eigenschaften:
  • Ausgiebige QC-Prüfung gewährleistet die höchsten Anforderungen.        
  • Zur Verbesserung der Ionisierung und Auflösung optimiert.        
  • Besonders geringe Mengen von anorganischen und organischen Verunreinigungen.       
  • Speziell für genaue und schnelle LC-MS hergestellt.
Anwendung
Trifluoressigsäure kann als Additiv der mobilen Phase für die Analyse von basischen Verbindungen in biologischen Proben mittels Hydrophile Interaktionsflüssigchromatografie-Elektrosprayionisation gekoppelt mit Tandem-Massenspektrometrie (HILIC-ESI/MS/MS) und Umkehrphasenflüssigchromatografie gekoppelt mit Tandem-Massenspektrometrie (RP-LC-MS/MS) eingesetzt werden.
Verpackung
Klares Borosilikatglas, hohe Hydrolysebeständigkeit (Typ I)
Empfohlene Produkte
LiChropur-Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Rechtliche Hinweise
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt F
212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt C
> 100 °C - Pensky-Martens closed cup
Certificate of Analysis
Enter Lot Number to search for Certificate of Analysis (COA).
Certificate of Origin
Enter Lot Number to search for Certificate of Origin (COO).
Our team of scientists has experience in all areas of research including Life Science, Material Science, Chemical Synthesis, Chromatography, Analytical and many others.
Contact Technical Service