PE1210
bottle of 1 × 100 mL
ampule of 2 × 20 mL
ampule of 1 × 250 mL
in water
environmental
matrix material
Suchen Sie nach ähnlichen Produkten? Visit Leitfaden zum Produktvergleich
1 of 4
Dieser Artikel | PE1033 | PE1268 | PE1223 |
---|---|---|---|
format matrix material | format matrix material | format matrix material | format matrix material |
packaging bottle of 1 × 100 mL | packaging ampule of 2 × 2 mL | packaging ampule of 2 × 2 mL | packaging ampule of 2 × 2 mL |
concentration in water | concentration in acetone | concentration in acetone | concentration in acetone |
Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Not applicable
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
So finden Sie die Produktnummer
Produktnummern werden bei der Anzeige auf der Website mit Packungsgrößen/-menge kombiniert (Beispiel: T1503-25G). Bitte stellen Sie sicher NUR die Produktnummer in das Feld Produktnummer eingeben (Beispiel T1503).
Beispiel
Weitere Beispiele:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
so eingeben1.000309185)
Haben Sie ein Problem? Wenden Sie sich bitte an Technischer Dienst zur Unterstützung
So finden Sie eine Lot-/Chargennummer für COA
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Wenn Sie eine Lotnummer wie z.B. TO09019TO finden - geben Sie die Lotnummer 09019TO ohne die ersten beiden Buchstaben ein.
Wenn Sie eine Lotnummer mit einem Füllcode wie z.B. 05427ES-021 finden, geben Sie die Lotnummer 05427ES ohne den Füllcode -021 ein.
Wenn Sie eine Lotnummer mit einem Füllcode wie z.B. STBB0728K9 finden, geben Sie die Lotnummer STBB0728 ohne den Füllcode K9 ein.
In manchen Fällen kann ein COA nicht online verfügbar sein. Wenn Sie ein COA nicht finden können, können Sie es anfragen.