Merck
  • Z800449
All Photos(1)
Z800449
2100AN Labor-Trübungsmessgerät mit Wolframlampe
NACRES:
SB.32
manufacturer/tradename
Hach Lange (4700102)
application(s)
environmental
Allgemeine Beschreibung
Z800449EU-1EA : 220V, CH Stecker
Z800449GB-1EA : 220V, UK Stecker
Z800449EU-1EA : 220V, EU Stecker
Verpackung
1 ea
Leistungsmerkmale und Vorteile
Weißlicht-Labortrübungsmessgerät, 110/220V, 50/60 Hz, mit 4-Detektor-Ratio-Optik für präzise Trübungsmessergebnisse in der Routineanalytik und erweiterten Anwendungen, eingebauter Thermodrucker,Signalmittelwert-Funktion, Echtzeituhr, frei einstellbare Messwertauflösung, austauschbare Interferrenzfilter und variablem Küvettenschacht (auch für geringe Probenvolumina).
Messmethode: 90°-Streulicht- und Ratio-Verfahren. 90°-IR-Streulicht gemäß DIN ISO EN 27027 mit 860 nm Filter 180°-FAU gemäß DIN ISO EN 27027 mit 860 nm Filter Absorption und Transmission.
Messbereiche: 0,001 - 10.000 NTU (TE/F); 0,01 - 2,450 EBC; 0,01 - 67.000 NEPHELO′s. Autorange oder manuell.
Beinhaltet: Staubschutzhaube, EURO-Netzkabel, illustrierter Bedienungsanleitung, 1 Ampullen Set StablCal-Formazin-Primärstandards zur Gerätekalibrierung und -verifizierung mit Prüfzertifikat, Weißlicht- und 455 nm Interferrenz-Filter, 1 Satz Messküvetten (6 Stück), Küvettenpflegekit und 2 Rollen Druckerpapier.
Anzeige: LED
Dimensionen: 30.5 x 40 x 15.6 cm
Gewicht: 6.1 kg
Garantie: 2 Jahre, erweiterbar auf 3 und 5 Jahre
Certificate of Analysis
Enter Lot Number to search for Certificate of Analysis (COA).
Certificate of Origin
Enter Lot Number to search for Certificate of Origin (COO).
Our team of scientists has experience in all areas of research including Life Science, Material Science, Chemical Synthesis, Chromatography, Analytical and many others.
Contact Technical Service