Fortfahren mit
41640
Dimethylsulfoxid
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.9% (GC)
Synonym(e):
DMSO, Methylsulfoxid
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2SO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
78.13
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-664-3
Beilstein/REAXYS Number:
506008
MDL number:
Assay:
≥99.9% (GC)
Technique(s):
GC/GC: suitable
Bp:
189 °C (lit.)
Vapor pressure:
0.42 mmHg ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
vapor density
2.7 (vs air)
vapor pressure
0.42 mmHg ( 20 °C)
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
573 °F
expl. lim.
42 %, 63 °F
technique(s)
GC/GC: suitable
impurities
≤0.001% free acid (as CH3COOH), ≤0.1% water
evapn. residue
≤0.005%
refractive index
n20/D 1.479
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.), 18-20 °C
density
1.10 g/mL (lit.)
cation traces
Al: ≤0.5 mg/kg, Ba: ≤0.1 mg/kg, Bi: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤0.5 mg/kg, Cd: ≤0.05 mg/kg, Co: ≤0.02 mg/kg, Cr: ≤0.02 mg/kg, Cu: ≤0.02 mg/kg, Fe: ≤0.5 mg/kg, K: ≤0.5 mg/kg, Li: ≤0.1 mg/kg, Mg: ≤0.1 mg/kg, Mn: ≤0.02 mg/kg, Mo: ≤0.1 mg/kg, Na: ≤1 mg/kg, Ni: ≤0.5 mg/kg, Pb: ≤0.1 mg/kg, Sr: ≤0.1 mg/kg, Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES string
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Dimethyl sulfoxide (DMSO) is a polar solvent.[1] DMSO activated by electrophile (oxalyl chloride) has been used to oxidize various alcohols (primary, secondary, allylic, benzylic, hindered and bicyclic). Carbonyl compounds are formed as reaction products. It has been proposed as an alternate solvent for methyl cellosolve for use in ninhydrin reaction, due to its high stability.[2]
Application
  • Modification of gelatin by reaction with 1,6-diisocyanatohexane.: This study focuses on the modification of biopolymers using chemical agents, which could be relevant in contexts where DMSO is used as a reaction solvent ( Bertoldo et al., 2007).
  • Characterization of O-acetyl-(4-O-methylglucurono)xylan isolated from birch and beech.: This research characterizes specific wood-derived xylans, potentially enhancing understanding of such biopolymers when dissolved in DMSO for analytical studies ( Teleman et al., 2002).
Other Notes
Zur Verwendung als Synthesereagens
For information on dimethyl sulfoxide miscibility, please visit the following link:
Dimethyl Sulfoxide Miscibility/Immiscibility Table
Disclaimer
Unterkühlt leicht und schmilzt langsam bei Raumtemperatur. Das verfestigte Produkt kann durch Erwärmen auf Raumtemperatur wieder verflüssigt werden, ohne dabei geschädigt zu werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
47230134943D5879
technique(s)
GC/GC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
immunoblotting: suitable
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥99.9%
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥99.5%
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
vapor density
2.7 (vs air)
vapor density
2.7 (vs air)
vapor density
2.7 (vs air)
vapor density
2.7 (vs air)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethylsulfoxid
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf