AXYPDW10ML24CS
clear bottom
rectangular bottom wells
sterile
lid: no
skirt
Axygen Inc P-DW-10ML-24-C-S
Corning
pkg of 5x5plates/cs
10 mL
24 wells
clear
Suchen Sie nach ähnlichen Produkten? Visit Leitfaden zum Produktvergleich
1 of 4
Dieser Artikel | AXYPDW10ML24C | AXYPDW11CS | AXYPDW20CS |
---|---|---|---|
size 10 mL , 24 wells | size 10 mL , 24 wells | size 1.1 mL , 96 wells | size 2.0 mL , 96 wells |
sterility sterile | sterility non-sterile | sterility sterile | sterility sterile |
feature lid: no | feature lid: no, skirt | feature lid: no, skirt | feature lid: no, skirt |
manufacturer/tradename Axygen Inc P-DW-10ML-24-C-S | manufacturer/tradename Axygen Inc P-DW-10ML-24-C, Corning | manufacturer/tradename Axygen Inc P-DW-11-C-S, Corning | manufacturer/tradename Axygen Inc P-DW-20-C-S, Corning |
packaging pkg of 5x5plates/cs | packaging pkg of 5x5plates/cs | packaging pkg of 10x5plates/cs | packaging pkg of 10x5plates/cs |
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
So finden Sie die Produktnummer
Produktnummern werden bei der Anzeige auf der Website mit Packungsgrößen/-menge kombiniert (Beispiel: T1503-25G). Bitte stellen Sie sicher NUR die Produktnummer in das Feld Produktnummer eingeben (Beispiel T1503).
Beispiel
Weitere Beispiele:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
so eingeben1.000309185)
Haben Sie ein Problem? Wenden Sie sich bitte an Technischer Dienst zur Unterstützung
So finden Sie eine Lot-/Chargennummer für COA
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Wenn Sie eine Lotnummer wie z.B. TO09019TO finden - geben Sie die Lotnummer 09019TO ohne die ersten beiden Buchstaben ein.
Wenn Sie eine Lotnummer mit einem Füllcode wie z.B. 05427ES-021 finden, geben Sie die Lotnummer 05427ES ohne den Füllcode -021 ein.
Wenn Sie eine Lotnummer mit einem Füllcode wie z.B. STBB0728K9 finden, geben Sie die Lotnummer STBB0728 ohne den Füllcode K9 ein.
In manchen Fällen kann ein COA nicht online verfügbar sein. Wenn Sie ein COA nicht finden können, können Sie es anfragen.