Merck
AXYPDW20C
Deep well plate
size 96 wells, size 2.0 mL, pkg of 10x5plates/cs
Anmeldento View Organizational & Contract Pricing
Select a Size
Synonym(e):
Pipette tips for Velocity
NACRES:
NB.22
Materialien
clear bottom
round bottom wells
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
lid: no
skirt
manufacturer/tradename
Axygen Inc P-DW-20-C
Corning
Verpackung
pkg of 10x5plates/cs
Größe
2.0 mL
96 wells
Suchen Sie nach ähnlichen Produkten? Visit Leitfaden zum Produktvergleich
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
AXYPDW11CAXYPDW10ML24CSAXYPDW10ML24C
Deep well plate size 96 wells, size 2.0 mL, pkg of 10x5plates/cs
AXYPDW20C
Deep well plate
Deep well plate size 96 wells, size 1.1 mL, pkg of 10x5plates/cs
AXYPDW11C
Deep well plate
Deep well plate with rectangular well, size 24 wells, clear, size 10 mL, pkg of 5x5plates/cs, sterile
AXYPDW10ML24CS
Deep well plate
Deep well plate with rectangular well, size 24 wells, clear, size 10 mL, pkg of 5x5plates/cs, non-sterile
AXYPDW10ML24C
Deep well plate
size
2.0 mL , 96 wells
size
1.1 mL , 96 wells
size
10 mL , 24 wells
size
10 mL , 24 wells
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
non-sterile
feature
lid: no
feature
lid: no, skirt
feature
lid: no, skirt
feature
lid: no, skirt
manufacturer/tradename
Axygen Inc P-DW-20-C
manufacturer/tradename
Axygen Inc P-DW-11-C, Corning
manufacturer/tradename
Axygen Inc P-DW-10ML-24-C-S, Corning
manufacturer/tradename
Axygen Inc P-DW-10ML-24-C, Corning
packaging
pkg of 10x5plates/cs
packaging
pkg of 10x5plates/cs
packaging
pkg of 5x5plates/cs
packaging
pkg of 5x5plates/cs
Allgemeine Beschreibung
  • Axygen® deep well and assay microplates are made of chemically resistant and temperature resistant high-quality polypropylene.
  • Ideal for sample collection, invitro growth chamber, and long-term storage.
  • The round-well design of the microplate ensures complete sample recovery.
  • The plates can be sealed using a heat-sealing film for sample protection.
  • Axygen® deep well assay plates are ideal for use in applications including sample collection, in vitro growth chambers and long-term storage.
  • Chemically resistant and withstands temperatures down to -80°C.
  • Ultra-low profile design for reduced space requirements.
  • Flat surface for efficient sealing using heat sealing film.
Rechtliche Hinweise
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Produktnummern werden bei der Anzeige auf der Website mit Packungsgrößen/-menge kombiniert (Beispiel: T1503-25G). Bitte stellen Sie sicher NUR die Produktnummer in das Feld Produktnummer eingeben (Beispiel: T1503).
Beispiel
T1503
Produktnummer
-
25G
Packungsgröße/Menge
Weitere Beispiele:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
eingeben als 1.000309185)
Haben Sie ein Problem? Wenden Sie sich bitte an Technischer Dienst zur Unterstützung
Chargennummern sind auf dem Produktetikett unter „Ch.B.“ (bzw. „Lot“ oder „Batch“ auf englischsprachigen Etiketten) zu finden.
Aldrich-Produkte
  • Wenn Sie eine Lotnummer wie z.B. TO09019TO finden - geben Sie die Lotnummer 09019TO ohne die ersten beiden Buchstaben ein.
  • Wenn Sie eine Lotnummer mit einem Füllcode wie z.B. 05427ES-021 finden, geben Sie die Lotnummer 05427ES ohne den Füllcode -021 ein.
  • Wenn Sie eine Lotnummer mit einem Füllcode wie z.B. STBB0728K9 finden, geben Sie die Lotnummer STBB0728 ohne den Füllcode K9 ein.
Nicht gefunden, was Sie suchen?
In manchen Fällen kann ein COA nicht online verfügbar sein. Wenn Sie ein COA nicht finden können, können Sie es anfragen.
COA anfragen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 5
1 of 5
Artikel
Steroid Hormone Analysis in Serum using Supel™ Swift HLB DPX Tips
This application note describes an accurate and sensitive, Supel™ Swift HLB DPX Tips based analysis of a total of 9 steroids (cortisone, cortisol, 11-deoxycortisol, androstenedione, testosterone, dehydroepiandrosterone, 5α-dihydrotestosterone, 17α-hydroxyprogesterone, and progesterone) in blood serum samples using two different standards (UTAK and NIST).