Merck
CLS430166
Corning® Gewebekultur-behandelte Kulturschalen
D × H 60 mm × 15 mm
Anmeldento View Organizational & Contract Pricing
Synonym(e):
petri dish
NACRES:
NA.75
Materialien
polystyrene
round
Sterilität
sterile
Verpackung
sleeve of 20
manufacturer/tradename
Corning 430166
T × H
60 mm × 15 mm
Oberflächenbereich
21 cm2
Suchen Sie nach ähnlichen Produkten? Visit Leitfaden zum Produktvergleich
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
CLS430167CLS430196CLS430293
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
packaging
sleeve of 20
packaging
sleeve of 20
packaging
sleeve of 20
packaging
sleeve of 10
manufacturer/tradename
Corning 430166
manufacturer/tradename
Corning 430167
manufacturer/tradename
Corning 430196
manufacturer/tradename
Corning 430293
D × H
60 mm × 15 mm
D × H
100 mm × 20 mm
D × H
60 mm × 15 mm , with 2 mm grid
D × H
100 mm × 20 mm
surface area
21 cm2
surface area
55 cm2
surface area
21 cm2
surface area
55 cm2
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Hergestellt aus optisch klarem, reinem Polystyrol
  • Behandelt für optimale Zellhaftung
  • Sterilisiert durch Gamma-Sterilisation und zertifiziert pyrogenfrei
  • Stapelbare Beads zur besseren Handhabung
  • Der Deckel ist für konstanten Gasaustausch mit Lüftungen versehen
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Analysenzertifikate (COA)
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Produktnummern werden bei der Anzeige auf der Website mit Packungsgrößen/-menge kombiniert (Beispiel: T1503-25G). Bitte stellen Sie sicher NUR die Produktnummer in das Feld Produktnummer eingeben (Beispiel: T1503).
Beispiel
T1503
Produktnummer
-
25G
Packungsgröße/Menge
Weitere Beispiele:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
eingeben als 1.000309185)
Haben Sie ein Problem? Wenden Sie sich bitte an Technischer Dienst zur Unterstützung
Chargennummern sind auf dem Produktetikett unter „Ch.B.“ (bzw. „Lot“ oder „Batch“ auf englischsprachigen Etiketten) zu finden.
Aldrich-Produkte
  • Wenn Sie eine Lotnummer wie z.B. TO09019TO finden - geben Sie die Lotnummer 09019TO ohne die ersten beiden Buchstaben ein.
  • Wenn Sie eine Lotnummer mit einem Füllcode wie z.B. 05427ES-021 finden, geben Sie die Lotnummer 05427ES ohne den Füllcode -021 ein.
  • Wenn Sie eine Lotnummer mit einem Füllcode wie z.B. STBB0728K9 finden, geben Sie die Lotnummer STBB0728 ohne den Füllcode K9 ein.
Nicht gefunden, was Sie suchen?
In manchen Fällen kann ein COA nicht online verfügbar sein. Wenn Sie ein COA nicht finden können, können Sie es anfragen.
COA anfragen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 6
1 of 6
Petri dishes, polystyrene size 60 mm × 15 mm
Sigma-Aldrich
P5481
Petrischalen, Polystyrol
Corning® non-treated culture dishes D × H 35 mm × 10 mm
CLS430588
Corning® non-treated culture dishes
Corning® non-treated culture dishes D × H 100 mm × 20 mm
CLS430591
Corning® non-treated culture dishes