Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 149.00 |
500 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 604.00 |
Über diesen Artikel
CHF 149.00
material
polystyrene , round
sterility
sterile
usage
11.0-16.5 mL (Optimal culture medium volume)
packaging
sleeve of 20
manufacturer/tradename
Corning 430167
D × H
100 mm × 20 mm
surface area
55 cm2
General description
Application
Features and Benefits
- Hergestellt aus optisch klarem, reinem Polystyrol
- Behandelt für optimale Zellhaftung
- Sterilisiert durch Gamma-Sterilisation und zertifiziert pyrogenfrei
- Stapelbare Beads zur besseren Handhabung
- Der Deckel ist für konstanten Gasaustausch mit Lüftungen versehen
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description D × H 100 mm × 20 mm | description D × H 60 mm × 15 mm , with 2 mm grid | description D × H 60 mm × 15 mm | description D × H 100 mm × 20 mm |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| manufacturer/tradename Corning 430167 | manufacturer/tradename Corning 430196 | manufacturer/tradename Corning 430166 | manufacturer/tradename Corning 430293 |
| material polystyrene , round | material round , polystyrene | material round , polystyrene | material polystyrene , round |
| packaging sleeve of 20 | packaging sleeve of 20 | packaging sleeve of 20 | packaging sleeve of 10 |
| usage 11.0-16.5 mL (Optimal culture medium volume) | usage - | usage - | usage 11.0-16.5 mL Optimal culture medium volume range (Optimal culture medium volume) |
| D × H 100 mm × 20 mm | D × H 60 mm × 15 mm , with 2 mm grid | D × H 60 mm × 15 mm | D × H 100 mm × 20 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® Gewebekultur-behandelte Kulturschalen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?